63036
Magnesiumchlorid -Lösung
BioUltra, for molecular biology, ~0.025 M in H2O
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for molecular biology
Qualitätsniveau
Produktlinie
BioUltra
Konzentration
~0.025 M in H2O
Verunreinigungen
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
≤0.0002% total nitrogen (N)
pH-Wert
5.0-7.0 (25 °C)
Anionenspuren
phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
Kationenspuren
Al: ≤1 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤500 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Na: ≤1000 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
λ
neat
UV-Absorption
λ: 260 nm Amax: 0.03
λ: 280 nm Amax: 0.03
SMILES String
Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChIKey
TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?