Wichtige Dokumente
LSMLS04
LSMLS™ Plate 4 (Water Soluble)
Supplied by IROA Technologies
Synonym(e):
LSMLS, Large Scale Metabolite Libarary of Standards, Metabolic Library, Metabolite Library
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Verpackung
pkg of 1 plates
Hersteller/Markenname
IROA Technologies
Plattengröße
96 wells
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
The complete plate map with name, Parent CID, molecular formula, molecular weight, CAS, ChEBI, HMBD ID, PubChem Compound, and Substance ID are provided with the software download.
Broad metabolite spectrum, key primary metabolites and intermediates covering key metabolic pathways, including the following classes of compounds:
- Carboxylic acids, amino acids
- Biogenic amines, polyamines
- Nucleotides, coenzymes and vitamins
- Mono- and disaccharides
- Fatty acids, lipids, steroids and hormones
Angaben zur Herstellung
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Repr. 1A - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT RE 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Blood, Lungs, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
Flammpunkt (°C)
30 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Verwandter Inhalt
Wir bieten Bibliotheken niedermolekularer Metaboliten und Kits mit einem umfassenden Angebot primärer Metaboliten an, die wichtige Stoffwechselwege für Ihre Forschung in der Metabolomik abdecken.
We provide small molecule metabolite libraries and kits with a comprehensive range of primary metabolite compounds covering key metabolic pathways for your metabolomics research.