Wichtige Dokumente
L9628
α-Lactose 1-phosphate barium salt
powder
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Farbe
white
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[Ba].OCC1OC(OC2C(O)C(O)C(OC2CO)OP(O)(O)=O)C(O)C(O)C1O
InChI
1S/C12H23O14P.Ba.2H/c13-1-3-5(15)6(16)8(18)11(23-3)25-10-4(2-14)24-12(9(19)7(10)17)26-27(20,21)22;;;/h3-19H,1-2H2,(H2,20,21,22);;;
InChIKey
TZQWTVMDQLZZNA-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)