Wichtige Dokumente
L9379
Lektin von der Phytolacca americana (Kermesbeere)
lyophilized powder
Synonym(e):
Kermesbeeren-Mitogen, PWM
Größe auswählen
CHF 132.00
Voraussichtliches Versanddatum24. März 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 132.00
Voraussichtliches Versanddatum24. März 2025
Empfohlene Produkte
Sterilität
aseptically filled
Qualitätsniveau
Form
lyophilized powder
Wirksamkeit
≤0.3 μg/mL mitogenic activity
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- als Mediumzusatz zur Inkubation der monoklonalen Zellkultur, um die Proliferation der Lymphozyten anzuregen[2][3]
- als Positivkontrolle bei Untersuchungen zur Rolle von CC-Chemokinligand 2 (CCL2) in der Zellproliferation und Apoptose dezidualer Leukozyten[4]
- als Zusatz im Zellkulturmedium RPMI-1640 (Roswell Park Memorial Institute) für Kulturen mit peripheren Blutlymphozyten[5]
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Im Wesentlichen salzfrei.
Hinweis zur Analyse
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Find the right lectin for your research with our lectin selection guide, organized by lectin source/species, carbohydrate specificity, blood group specificity, and more.