Merck
11249738001
Roche
Phytohämagglutinin-L (PHA-L)
from Phaseolus vulgaris
Synonym(e):
PHA-L
About This Item
UNSPSC-Code:
23201100
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile; 0.2 μm filtered
Assay
>95% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized (clear, colorless solution after reconstitution)
Verpackung
pkg of 5 mg
Hersteller/Markenname
Roche
Anwendung(en)
hematology
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
PHA-L wird mittels standardmäßiger chromatographischer Verfahren aus Phaseolus vulgaris (Gartenbohne) aufgereinigt.
Phytohämagglutinin (PHA) ist das Lektinextrakt aus Gartenbohnen und besteht nur aus L-Typ-Untereinheiten (Isolektin L4, „Leuko-Agglutinin“). Es ist ein für N-Acetylgalactosamin/Galactose zuckerspezifisches Lektin. PHA besteht aus fünf Isolektinen (L4E0, L3E1, L2E2, L1E3, L0E4), bei denen es sich jeweils um einen Tetramer handelt, der von nicht-kovalenten Kräften zusammengehalten wird. Die L-Untereinheiten („Leukozyten-reaktiv“) besitzen eine hohe Affinität für die Oberflächenrezeptoren von Lymphozyten und eine geringe für diejenigen von Erythrozyten; sie sind für die mitogenen Eigenschaften der Isolektine verantwortlich. E („Erythrozyten-reaktiv“) ist verantwortlich für die Erythrozyten-agglutinierenden Eigenschaften.
Anwendung
Phytohämagglutinin-L (PHA-L) besteht nur aus L-Typ-Untereinheiten (Isolectin L4, „Leuko-Agglutinin“) und eignet sich gut für die hocheffiziente Induktion und die funktionale Analyse von T-Lymphozyten. Es ist hochgereinigt und auf die hocheffiziente Stimulation menschlicher Lymphozyten getestet. Es wird ebenfalls als Positivkontrolle für die Stimulation von mononuklearen Zellen aus dem peripheren Blut des Menschen (PBMC).
Biochem./physiol. Wirkung
Phytohämagglutinin (PHA) besitzt mitogene und stark zellagglutinierende Eigenschaften. Es bindet an die Membranen von T-Zellen und regt die Zellteilung und die Stoffwechselaktivität an. PHA ist in der Lage, enge Kontakte zwischen Zellmembranen anzuregen.
Spezifikationen
Biologische Aktivität: <5 μg/ml für die maximale Stimulation der DNA-Synthese (BrdU-Inkorporation) bei Lymphozyten aus dem peripheren Blut des Menschen
Sequenz
PHA-L ist ein Tetramer aus 4 Untereinheiten des L-Typs, die von nicht-kovalenten Kräften zusammengehalten werden.
Angaben zur Herstellung
Arbeitskonzentration: 1–5 μg/ml
Ca. 1–5 μg/ml für die Stimulation von Lymphozyten aus dem peripheren Blut des Menschen
Lagerbedingungen (Arbeitslösung): -15 bis -25 °C
Die rekonstituierte Lösung ist stabil bei -15 bis -25 °C.
Hinweis: Die rekonstituierte Lösung in Aliquoten bei -15 bis -25 °C lagern.
Wiederholtes Einfrieren und Auftauen ist zu vermeiden.
Sonstige Hinweise
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht für den Einsatz in diagnostischen Verfahren geeignet.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
An optimized IFN-γ ELISpot assay for the sensitive and standardized monitoring of CMV protein-reactive effector cells of cell-mediated immunity.
Barabas S, et al.
BMC Immunology, 18(1), 14-14 (2017)
ELISPOT Assay to Measure Peptide-specific IFN-γ Production.
Wykes M N and Renia L.
Bio-protocol, 7(11) (2017)
Geng Liu et al.
Communications biology, 6(1), 102-102 (2023-01-27)
Protein acetylation plays a key role in regulating cellular processes and is subject to aberrant control in diverse pathologies. Although histone deacetylase (HDAC) inhibitors are approved drugs for certain cancers, it is not known whether they can be deployed in
Jian-Fei Hu et al.
Frontiers in immunology, 13, 958960-958960 (2022-08-23)
Chimeric antigen receptor-engineered T cell (CAR-T) therapy has shown promising potential for anti-cancer treatment. However, for pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC), the lack of infiltrative ability of these CAR-T cells leads to sub-optimal treatment outcome. Chemokine (C-C motif) ligand 19 (CCL19)
Claudia Gandolfo et al.
Vaccines, 10(2) (2022-02-27)
We have designed a prospective study aiming to monitor the immune response in 178 health care workers six months after BNT162b2 mRNA vaccination. The humoral immune response of all subjects was evaluated by chemiluminescence (CMIA); in 60 serum samples, a