Merck
L2769
Sigma-Aldrich
Lektin aus Phaseolus vulgaris (rote Kidneybohne)
Leucoagglutinin PHA-L, lyophilized powder
Synonym(e):
Phaseolus vulgaris Agglutinin, PHA
Größe auswählen
2 MG
CHF 127.00
5 MG
CHF 230.00
10 MG
CHF 418.00
CHF 127.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
2 MG
CHF 127.00
5 MG
CHF 230.00
10 MG
CHF 418.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.32
CHF 127.00
Check Cart for Availability
Biologische Quelle
Phaseolus vulgaris
Form
lyophilized powder
Wirksamkeit
erythroagglutination activity (Does not agglutinate a 2% suspension of human erythrocytes at <62.5 μg lectin/ml.)
≤1.0 μg/mL leucoagglutination activity
≤5 μg/mL mitogenic activity
Zusammensetzung
Protein, ≥60% biuret
Verunreinigungen
salt, free
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Phytohämagglutinin (PHA) aus Phaseolus vulgaris ist ein tetrameres Glykoprotein. Es enthält zwei verschiedene Untereinheiten, die 120 kDa wiegen.[1]
Anwendung
Lectin aus Phaseolus vulgaris (rote Kidneybohne) wird wie folgt verwendet:
  • als Positivkontrolle in ELISpot-Assay[2]
  • (Enzyme Linked Immunospot), um die Th2-Polarisierung für die T-Zelldifferenzierung in vitro einzuleiten[3]
  • als Kontrolle in Lymphozytenproliferations-Assays[4]
Biochem./physiol. Wirkung
PHA besteht aus zwei Molekularspezies, einem Erythroagglutinin (PHA-E) mit niedriger mitogener und hoher erythroagglutinierender Aktivität sowie einem Leucoagglutinin (PHA-L) mit hoher mitogener und hoher leucoagglutinierender Aktivität, aber sehr niedriger erythroagglutinierender Aktivität.
PHA-E ist nicht blutgruppenspezifisch, die Agglutination kann aber durch bestimmte Oligosaccharide gehemmt werden. PHA-P ist die Proteinform von PHA vor Trennung und Aufreinigung von Erythroagglutinin und Leucoagglutinin. PHA-M ist die Mucoproteinform. Konjugate werden aus den entsprechenden aufgereinigten Lektinen zubereitet.
Angaben zur Herstellung
Durch eine Modifikation des Verfahrens nach Leavitt aufgereinigt.[5]
Hinweis zur Analyse
Agglutinationsaktivität wird in μg/ml angegeben und wird durch Serienverdünnungen einer 1-mg/ml-Lösung bestimmt. Diese Aktivität ist die niedrigste Konzentration bei der eine Suspension von entweder menschlichen Erythrozyten (2 % in phosphatgepufferter Kochsalzlösung, pH-Wert 6,8) oder menschlichen Leukozyten (107 je ml in Kochsalzlösung) nach 1 Std. Inkubation bei 25 °C agglutiniert.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Variation in gamma interferon responses to different infecting strains of Mycobacterium tuberculosis in acid-fast bacillus smear-positive patients and household contacts in Antananarivo, Madagascar
Rakotosamimanana N, et al.
Clinical and Vaccine Immunology : CVI, 17(7), 1094-1103 (2010)
Fan Yang et al.
Gene therapy, 29(1-2), 41-54 (2021-01-13)
Adeno-Associated Virus (AAV)-based gene therapy vectors are in development for many inherited human disorders. In nonclinical studies, cellular immune responses mediated by cytotoxic T cells may target vector-transduced cells, which could impact safety and efficacy. Here, we describe the bioanalytical
Linc-MAF-4 regulates Th1/Th2 differentiation and is associated with the pathogenesis of multiple sclerosis by targeting MAF
Zhang F, et al.
Faseb Journal, 31(2), 519-525 (2016)
Carla M S Ribeiro et al.
Nature, 540(7633), 448-452 (2016-12-06)
The most prevalent route of HIV-1 infection is across mucosal tissues after sexual contact. Langerhans cells (LCs) belong to the subset of dendritic cells (DCs) that line the mucosal epithelia of vagina and foreskin and have the ability to sense
K J MacLeod et al.
Hormones and behavior, 136, 105072-105072 (2021-10-11)
Reproduction is a critical part of an animal's life history, but one which incurs significant costs to survival and future reproductive potential. These physiological consequences are likely to be influenced by context - for example, if an individual is subject
Artikel
Find the right lectin for your research with our lectin selection guide, organized by lectin source/species, carbohydrate specificity, blood group specificity, and more.
Questions
  1. What do the designations -P, -L, -M, and -E represent in the names of PHA products?
    1 answer
    1. Generally, PHA-P or PHA-L is utilized to stimulate lymphocytes, although PHA-M will also work, but not to the same degree. The most active form is PHA-L (the mitogenic concentration is < 5μg/ml). PHA, or Phytohemagglutinin, comprises two molecular species:
      1. Erythroagglutinin (PHA-E), which demonstrates low mitogenic activity and high erythroagglutinating activity.
      2. Leucoagglutinin (PHA-L), which possesses high mitogenic and leucoagglutinating activity, accompanied by very low erythroagglutinating activity.
      PHA-P represents the protein form of PHA before the erythroagglutinin and leucoagglutinin components are separated and purified. PHA-M refers to the mucoprotein form of Phytohemagglutinin.