Merck
L7025
Sigma-Aldrich
LB-Bouillon mit Agar (Lennox)
Tablet microbial growth medium
Synonym(e):
LB-Agar
Größe auswählen
100 TABS
CHF 114.00
500 TABS
CHF 478.00
CHF 114.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 TABS
CHF 114.00
500 TABS
CHF 478.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.85
CHF 114.00
Check Cart for Availability
Qualität
Molecular Biology
for molecular biology
Sterilität
non-sterile
Form
tablet
Methode(n)
microbiological culture: suitable
Anwendung(en)
food and beverages
microbiology
Lagertemp.
room temp
Eignung
nonselective for Escherichia coli
nonselective for coliforms
Allgemeine Beschreibung
Lennox LB ist ein gerne genutztes Medium für das Mikrobenwachstum, das auch für die Kultivierung von E. coli verwendet wird. Die nährstoffreiche mikrobielle Bouillon enthält Peptide, Aminosäuren, wasserlösliche Vitamine und Kohlenhydrate in einer Formulierung mit niedrigem Salzgehalt. Durch Hinzufügen von Agar entsteht ein festes Medium für das Mikrobenwachstum.
Anwendung
Geeignet für die nicht selektive Kultivierung von E. coli-Stämmen für das Klonen, die DNA-Plasmidproduktion und die Produktion rekombinanter Proteine. Ebenso geeignet für die selektive Kultivierung, wenn entsprechende Antibiotika hinzugefügt werden, einschließlich derer, die Lösungen mit geringem Salzanteil erfordern, wie Zeocin.®
Leistungsmerkmale und Vorteile
Eigenschaften der LB-Tabletten mit Agar:
  • Eine budgetfreundliche Alternative zu vorgefüllten Platten
  • Praktische, kleine Packung macht Wiegen unnötig
  • Schnelle Präparation – kein Rühren erforderlich
Komponenten
13,72 g/l Agar
9,14 g/l Trypton
4,57 g/l Hefeextrakt
4,57 g/l NaCl
1,6 g/l inertes Bindemittel
Rekonstituierung
Je eine 1,68-g-Tablette in 48,3 ml Wasser geben (kein Rühren erforderlich). Zur Sterilisierung 20 Minuten bei 121 °C autoklavieren. Vor der Zugabe weiterer Stoffe, z. B. Antibiotika, etwas abkühlen lassen (falls erforderlich). In Petrischalen gießen und erstarren lassen.
Rechtliche Hinweise
Zeocin is a registered trademark of Cayla Sarl
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Atlas, R. M., L.C. Parks
Handbook of Microbiological Media (1993)
Shun Gen Huang et al.
BMC immunology, 14, 27-27 (2013-06-22)
Surgical intervention-related trauma contributes largely to the development of postoperative immunosuppression, with reduced resistance to secondary bacterial infection. This study compared the impact of laparotomy versus laparoscopy on macrophage-associated bactericidal ability and examined whether laparotomy renders the host more susceptible
Wenjun Kong et al.
Nature protocols, 15(3), 750-772 (2020-02-14)
Single-cell technologies are offering unparalleled insight into complex biology, revealing the behavior of rare cell populations that are masked in bulk population analyses. One current limitation of single-cell approaches is that lineage relationships are typically lost as a result of
Protokolle
General protocols for growth of competent cells in microbial medium.
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. What is the difference among the many LB - Lennox products?
    1 answer
    1. LB - Lennox is available in many types to suit your needs.  The different product formats include powder, EZMix™ powder, and tablet form.  Each of these forms are available with and without agar for easy LB-agar plate preparation.L3022 (LB Lennox powder)L2897 (LB Lennox powder with agar)L7275 (LB Lennox tablets)L7025 (LB Lennox tablets with agar)L7658 (LB Lennox EZMix(TM) powder)L7533 (LB Lennox EZMix(TM) powder with agar)L5542 (LB Lennox pre-poured agar plates)
      Helpful?
  2. Will adding magnesium to the culture medium increase cell density?
    1 answer
    1. In microbial broth formulations that do not already contain magnesium, the addition of 10-20 mM MgCl2 or MgSO4 may increase cell densities.  You may need to also increase the shaking speed of the incubator.
      Helpful?
  3. Which bacterial culture medium is the best choice for my application?
    1 answer
    1. Each of the broths will likely grow E. coli very well, but there are still general guidelines for choosing a broth when you are working without a protocol. Generally:LB - Miller and LB - Lennox are used for E. coli growth and maintanence, DNA plasmid production and protein production.  The Lennox formulation has a lower salt content required for some salt-sensitive selection antibiotics.LB - Luria low salt is used for special applications where the E. coli growth or other constraints require the lowest possible salt content.Terrific Broth is used for higher yield protein production and high yield DNA plasmid production, because of the faster growth of the E. coli in this medium.SOB is used for protein production, DNA plasmid production and the generation of high-efficiency competent cells.SOC is used for initial growth of competent cells and the transformation procedure.
      Helpful?
  4. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  5. What are the differences among the Luria, Lennox and Miller LB formulations?
    1 answer
    1. LB, (originally termed lysogeny broth) was initially composed of tryptone, yeast extract, NaCl and glucose.  Soon after, the glucose was omitted (Miller's version), and later the NaCl content lowered by half (Lennox's version).  For some applications, even lower salt is required (Luria's low salt version).