Wichtige Dokumente
L1415
L-162,313
≥95%, solid
Synonym(e):
5,7-Dimethyl-2-ethyl-3-[[4-[2(n-butyloxycarbonylsulfonamido)-5-isobutyl-3-thienyl]phenyl]methyl]imidazo[4,5-b]pyridine
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Form
solid
Farbe
white
Löslichkeit
DMSO: soluble 10 mg/mL
Ersteller
Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCCOC(=O)NS(=O)(=O)c1sc(CC(C)C)cc1-c2ccc(Cn3c(CC)nc4c(C)cc(C)nc34)cc2
InChI
1S/C30H38N4O4S2/c1-7-9-14-38-30(35)33-40(36,37)29-25(17-24(39-29)15-19(3)4)23-12-10-22(11-13-23)18-34-26(8-2)32-27-20(5)16-21(6)31-28(27)34/h10-13,16-17,19H,7-9,14-15,18H2,1-6H3,(H,33,35)
InChIKey
RINPELQWLUGERM-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... AGTR1(185)
rat ... Agtr1(24180)
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable