Wichtige Dokumente
203980
Sigma-Aldrich
α-Bungarotoxin
from Bungarus multicinctus, No contaminants by IEF, lyophilized solid, irreversible binder to motor end-plate acetylcholine receptor, Calbiochem®
Synonym(e):
αα-Bungarotoxin, Bungarus multicinctus
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C338H529N97O105S11
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
7984.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Produktbezeichnung
αα-Bungarotoxin, Bungarus multicinctus, Blocks neuromuscular transmission by irreversible binding to motor end-plate acetylcholine receptor (Kd = 1 pM to 1 nM) but does not depress acetylcholine release from motor nerve endings.
Qualitätsniveau
Form
lyophilized solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Löslichkeit
PBS: soluble
water: soluble
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Blockiert die neuromuskuläre Übertragung durch irreversibles Binden an den Acetylcholinrezeptor der motorischen Endplatte (Kd = 1 pmol/l bis 1 nmol/l), unterdrückt die Freisetzung von Acetylcholin aus motorischen Nervenenden jedoch nicht. Blockiert die durch Nikotin eingeleitete Steigerung von intrazellulärem Ca2+ in PC12-Zellen (IC50 = 310 nmol/l) und verhindert das Öffnen von Nikotinrezeptor-assoziierten Ionenkanälen. Rekonstitutionsexperimente in Xenopus-Oozyten zeigten, dass die Wirkung von α-Bungarotoxin auf den neuronalen nAChR hochspezifisch für den α7-Subtyp ist (IC50 = 1,6mol/l), jedoch nicht für den α3β4-Subtyp (IC50 >3 µmol/l).
Ein Polypeptid, das aus 74 Aminosäuren mit 5 Disulfidbrücken besteht. Blockiert die neuromuskuläre Übertragung durch irreversibles Binden an den Acetylcholinrezeptor der motorischen Endplatte (Kd = 1 nmol/l bis 1 pmol/l), unterdrückt die Freisetzung von Acetylcholin aus motorischen Nervenenden jedoch nicht. Blockiert die durch Nikotin eingeleitete Steigerung von intrazellulärem Ca2+ in PC12-Zellen (IC50 = 310 nmol/l). Verhindert das Öffnen von Nikotinrezeptor-assoziierten Ionenkanälen. Rekonstitutionsexperimente in Xenopus-Oozyten zeigten, dass die Wirkung von α-Bungarotoxin auf den neuronalen nAChR hochspezifisch für den α7-Subtyp ist (IC50 = 1,6mol/l), jedoch nicht für den α3β4-Subtyp (IC50 >3 µmol/l).
Biochem./physiol. Wirkung
Kd = 1 pmol/l bis 1 nmol/l für den Acetylcholinrezeptor der motorischen Endplatte
Primärziel
Acetylcholinrezeptor der motorischen Endplatte
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Warnhinweis
Toxizität: Gesundheitsschädlich (C)
Sequenz
H-Ile-Val-Cys³-His-Thr-Thr-Ala-Thr-Ser-Pro-Ile-Ser-Ala-Val-Thr-Cys¹⁶-Pro-Pro-Gly-Glu-Asn-Leu-Cys²³-Tyr-Arg-Lys-Met-Trp-Cys²⁹-Asp-Ala-Phe-Cys³³-Ser-Ser-Arg-Gly-Lys-Val-Val-Glu-Leu-Gly-Cys⁴⁴-Ala-Ala-Thr-Cys⁴⁸-Pro-Ser-Lys-Lys-Pro-Tyr-Glu-Glu-Val-Thr-Cys⁵⁹-Cys⁶⁰-Ser-Thr-Asp-Lys-Cys⁶⁵-Asn-Pro-His-Pro-Lys-Gln-Arg-Pro-Gly-OH (Disulfidbindungen: 3 → 23; 16 → 44; 29 → 33; 48 → 59; 60 → 65)
Physikalische Form
Wird als Acetatsalz bereitgestellt.
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 6 Monate haltbar.
Hinweis zur Analyse
Verunreinigungen: Durch IEF nicht nachweisbar.
Sonstige Hinweise
Lopez, M.G., et al. 1998. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 95, 14184.
Zhang, Z.W., et al. 1994. Neuron 12, 167.
Bambrick, L.L. und Gordon, T. 1992. J. Physiol.449, 479.
Lin, S.R. und Chang, C.C. 1992. Biochim. Biophys. Acta1159, 255.
Motomura, M., et al. 1992. Neurosci. Lett.143, 139.
Sorenson, E.M. und Chiappinelli, V.A. 1992. J. Comp. Neurol.323, 1.
Ruan, K.H., et al. 1990. Proc. Natl. Acad. Sci. USA87, 6156.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable