Fortfahren mit
53271
Miltorot
suitable for fluorescence, ≥70% (HPLC)
Synonym(e):
3,6-Bis-(diethylamino)-9-[2-(4-methylcumarin-7-yloxycarbonyl)-phenyl]-xanthylium-chlorid, Rhodamin B-4-methylumbelliferylester-chlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C38H37ClN2O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
637.16
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116100
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥70% (HPLC)
form
solid
fluorescence
λex 569 nm; λem 594 nm in DMSO
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Cl-].CCN(CC)c1ccc2c(-c3ccccc3C(=O)Oc4ccc5C(C)=CC(=O)Oc5c4)c6ccc(cc6[o+]c2c1)N(CC)CC
InChI
1S/C38H37N2O5.ClH/c1-6-39(7-2)25-14-17-31-33(21-25)44-34-22-26(40(8-3)9-4)15-18-32(34)37(31)29-12-10-11-13-30(29)38(42)43-27-16-19-28-24(5)20-36(41)45-35(28)23-27;/h10-23H,6-9H2,1-5H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
XCVSDCPWJRHMSZ-UHFFFAOYSA-M
General description
Mito-Rot ist ein membrangängiger Rhodaminfarbstoff. Er reichert sich in den Mitochondrien an und emittiert im roten Bereich. Die Interaktion von Mito-Rot mit Mitochondrien beruht auf dem Membranpotential der Mitochondrien. Zur Einfärbung werden 20-200 nM Mito-Rot eingesetzt.
Application
MitoRed (Mito Red), a vital dye and mitochondrial stain, is used to indicate the status of mitochondria under various physiological and physical conditions.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
72210SCT09383689
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for microscopy
suitability
-
suitability
-
fluorescence
λex 569 nm; λem 594 nm in DMSO
fluorescence
-
fluorescence
-
fluorescence
λex 553 nm; λem 627 nm in methanol
form
solid
form
powder or crystals
form
lyophilized
form
powder or crystals
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
assay
≥70% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)