Merck
L0520
Sigma-Aldrich
Lactoferrin aus Frauenmilch
≥85% (SDS-PAGE), lyophilized powder
Synonym(e):
Growth-inhibiting protein 12, Lactotransferrin, Talalactoferrin
Größe auswählen
5 MG
CHF 125.00
25 MG
CHF 500.00
100 MG
CHF 1’020.00
CHF 125.00
Voraussichtliches Versanddatum01. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 MG
CHF 125.00
25 MG
CHF 500.00
100 MG
CHF 1’020.00
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.61
CHF 125.00
Voraussichtliches Versanddatum01. April 2025
Biologische Quelle
human milk
Qualitätsniveau
Assay
≥85% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized powder
Mol-Gew.
82.4 kDa
Zusammensetzung
Protein, ≥90% biuret
Methode(n)
microbiological culture: suitable
Löslichkeit
phosphate buffer: 1 mg/mL, clear to slightly hazy (0.01 M phosphate buffer, 0.0027 M potassium chloride and 0.137 M sodium chloride, pH 7.4, at 25 °C)
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N([C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)O)C(=O)[C@@H](NC(=O)CNC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](N)CC(=O)N)C)CC(=O)O
InChI
1S/C35H53N9O12/c1-16(2)27(43-33(53)23(14-26(47)48)41-25(46)15-38-29(49)18(5)39-31(51)21(36)13-24(37)45)34(54)40-19(6)30(50)42-22(12-20-10-8-7-9-11-20)32(52)44-28(17(3)4)35(55)56/h7-11,16-19,21-23,27-28H,12-15,36H2,1-6H3,(H2,37,45)(H,38,49)(H,39,51)(H,40,54)(H,41,46)(H,42,50)(H,43,53)(H,44,52)(H,47,48)(H,55,56)/t18-,19-,21-,22-,23-,27-,28-/m0/s1
InChIKey
QCBUWCQOKPLTDZ-PKRULZLPSA-N
Angaben zum Gen
human ... LTF(4057)
Anwendung
Lactoferrin wurde verwendet, um Streptococcus mutans in einem eisenbegrenzenden Medium zu züchten.[1] Es wurde untersucht, ob Lactoferrin in vitro die Anhaftung von Epithelialzellen behindert.[2]
Biochem./physiol. Wirkung
Lactoferrin ist ein eisenbindendes Protein. Es ist dem Eisentransportprotein Transferrin strukturell ähnlich, hat jedoch eine wesentlich höhere (250-fach) Affinität zum Eisen. Lactoferrin ist reichlich im Colostrum vorhanden und in geringen Mengen auch in Tränen, Speichel, Schleimsekretionen und in den sekundären Granula von Neutrophilen. Es wird durch Schleimhaut-Epithel und Neutrophile erzeugt und von diesen Zellen als Reaktion auf inflammatorische Stimuli freigesetzt. Durch seine Fähigkeit zur Sequestrierung von Eisen und zur Durchdringung der Zellwände von Bakterien mittels Bindung an Lipopolysaccharide mit seinem N-Terminus hemmt es das Bakterienwachstum. Lactoferrin kann eine Virusinfektion hemmen, indem es an das virale Hüllprotein bindet. Somit wird die bindende Domäne blockiert und eine Virus-Zell-Fusion verhindert. Lactoferrin scheint die Wirtsabwehrsysteme zu aktivieren, was teilweise durch Stimulation der Freisetzung des Neutrophilenaktivators Interleukin-8 bewirkt wird. Es kann auch an der Antikörper- und Interleukinsynthese, der Lymphozytenproliferation und der Komplementaktivierung beteiligt sein.
Qualität
Enthält Eisen, chargenspezifische Informationen sind dem Analysezertifikat zu entnehmen.
Angaben zur Herstellung
Chromatographisch aufgereinigt.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Liisa Kautto et al.
Experimental eye research, 145, 278-288 (2016-02-07)
The human eye is constantly bathed by tears, which protect the ocular surface via a variety of mechanisms. The O-linked glycans of tear mucins have long been considered to play a role in binding to pathogens and facilitating their removal
Michał Zimecki et al.
Inflammation research : official journal of the European Histamine Research Society ... [et al.], 61(11), 1247-1255 (2012-07-20)
The aim of this study was to assess the utility of lactoferrin (LF), a natural immunomodulator, to restrain allergen-induced pleurisy in mice. BALB/c female mice, 8- to 10-week old, weighing 24 g on average, were used. Mice were immunized intraperitoneally
Shelton W Wright et al.
PLoS neglected tropical diseases, 14(8), e0008495-e0008495 (2020-08-09)
Melioidosis is an often-severe tropical infection caused by Burkholderia pseudomallei (Bp) with high associated morbidity and mortality. Burkholderia thailandensis (Bt) is a closely related surrogate that does not require BSL-3 conditions for study. Lactoferrin is an iron-binding glycoprotein that can
Jessica R Sheldon et al.
PLoS pathogens, 16(10), e1008995-e1008995 (2020-10-20)
Acinetobacter baumannii is an emerging pathogen that poses a global health threat due to a lack of therapeutic options for treating drug-resistant strains. In addition to acquiring resistance to last-resort antibiotics, the success of A. baumannii is partially due to
M T Pöllänen et al.
Journal of periodontal research, 33(1), 8-16 (1998-04-03)
In the process of host defence against microbial challenge, neutrophils release granule contents with the potential side effect of damaging structural tissues. In the junctional epithelium such damage may contribute to the degeneration and renewal of the epithelial cells attached