Merck
ISB1L
Sigma-Aldrich
InstantBlue
Ultrafast Protein Stain
Synonym(e):
protein gel stain, protein stain
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.32
Hersteller/Markenname
ISBT
Methode(n)
protein staining: suitable
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
InstantBlue ist eine gebrauchsfertige Farblösung, die speziell für den ultraschnellen (weniger als 15 Minuten), empfindlichen (5 ng pro Bande (BSA)) und sicheren Nachweis von Proteinen entwickelt wurde. Proteingele können mit InstantBlue in Minuten eingefärbt werden, ohne dass sie gewaschen, fixiert oder entfärbt werden müssen. Gele können unbedenklich über Wochen in dem Farbstoff verbleiben. Es werden nur die Proteine eingefärbt, was zu gut definierten Banden auf einem hochtransparenten Hintergrund führt. Die Reduzierung von Hintergrundstörungen führt zu einem besseren Signal-Rausch-Verhältnis und kann sich auch positiv auf die Gesamtauflösung und Empfindlichkeit auswirken. Die InstantBlue-Formulierung ist ungiftig und enthält kein Methanol. Proteine, die unter Verwendung des InstantBlue-Färbemittels eingefärbt wurden, sind ebenfalls mit der Massenspektrometrie (MS)-Analyse kompatibel.
Anwendung
InstantBlue wird in der Coomassie-Färbung eingesetzt, um die Gegenwart von Proteinen[1] aus SDS-PAGE-Gelen zu validieren.[2] Es wird auch für die Färbung von SDS-PAGE-Gelen eingesetzt.[3]
Komponenten
Enthält Coomassie-Farbstoff, Ethanol, Phosphorsäure und Lösungsvermittler in Wasser. (Achtung: Phosphorsäure ist eine ätzende Flüssigkeit.)
Sonstige Hinweise
Nicht in Schweden und Dänemark erhältlich
Rechtliche Hinweise
InstantBlue is a trademark of Expedeon Protein Solutions
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Quantitative profiling of the protein coronas that form around nanoparticles
Docter D, et al.
Nature Protocols, 9(9), 2030-2030 (2014)
SETD6 is a negative regulator of oxidative stress response
Chen A, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Gene Regulatory Mechanisms, 1859(2), 420-427 (2016)
A novel strategy to express different antigens from one modified vaccinia Ankara vaccine vector
Lauer K B, et al.
bioRxiv, 191924-191924 (2017)
Hannes Vanhaeren et al.
eLife, 9 (2020-03-27)
Protein ubiquitination is a very diverse post-translational modification leading to protein degradation or delocalization, or altering protein activity. In Arabidopsis thaliana, two E3 ligases, BIG BROTHER (BB) and DA2, activate the latent peptidases DA1, DAR1 and DAR2 by mono-ubiquitination at
Dieter Waschbüsch et al.
Structure (London, England : 1993), 28(4), 406-417 (2020-02-06)
Rab8a is associated with the dynamic regulation of membrane protrusions in polarized cells. Rab8a is one of several Rab GTPases that are substrates of leucine-rich repeat kinase 2 (LRRK2), a serine/threonine kinase that is linked to Parkinson's disease. Rab8a is
Artikel
Cell lysis challenges and protein extraction variables for Western blot sensitivity and reproducibility.