Wichtige Dokumente
I9276
Interleukin-10 human
≥97% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in baculovirus infected Sf21 cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
Synonym(e):
IL-10
Größe auswählen
CHF 479.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 479.00
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Assay
≥97% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized powder
Wirksamkeit
0.1-0.5 ng/mL EC50
Mol-Gew.
18 kDa
Verpackung
pkg of 5 μg
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
endotoxin, tested
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... IL10(3586)
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?