Wichtige Dokumente
I7125
5-Jod-2′-desoxyuridin
≥99% (HPLC)
Synonym(e):
1-(2-Deoxy-β-D-ribofuranosyl)-5-iod-uracil, 2′-Deoxy-5-Iodouridin, 5-IUdR, IDU, IdUrd, Idoxuridin
Größe auswählen
CHF 620.00
Voraussichtliches Versanddatum26. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 620.00
Voraussichtliches Versanddatum26. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic (organic)
Assay
≥99% (HPLC)
Form
powder or crystals
mp (Schmelzpunkt)
194 °C (lit.)
Löslichkeit
1 N NH4OH: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to light yellow
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N2C=C(I)C(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H11IN2O5/c10-4-2-12(9(16)11-8(4)15)7-1-5(14)6(3-13)17-7/h2,5-7,13-14H,1,3H2,(H,11,15,16)/t5-,6+,7+/m0/s1
InChIKey
XQFRJNBWHJMXHO-RRKCRQDMSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?