Wichtige Dokumente
BP202
Idoxuridin
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonym(e):
5-Jod-2′-desoxyuridin, 1-(2-Deoxy-β-D-ribofuranosyl)-5-iod-uracil, 2′-Deoxy-5-Iodouridin, 5-IUdR, IDU, IdUrd, Idoxuridin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
idoxuridine
Form
crystalline
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
BP
mp (Schmelzpunkt)
194 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N2C=C(I)C(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H11IN2O5/c10-4-2-12(9(16)11-8(4)15)7-1-5(14)6(3-13)17-7/h2,5-7,13-14H,1,3H2,(H,11,15,16)/t5-,6+,7+/m0/s1
InChIKey
XQFRJNBWHJMXHO-RRKCRQDMSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)