Merck
I5513
Sigma-Aldrich
Imidazol
for molecular biology, ≥99% (titration)
Synonym(e):
3-Azapyrrole, 1,3-Diaza-2,4-cyclopentadien, Glyoxalin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C3H4N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
68.08
Beilstein:
103853
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
eCl@ss:
39161001
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.25
Qualität
for molecular biology
Qualitätsniveau
Dampfdruck
<1 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99% (titration)
Form
crystalline powder
Lagerbedingungen
dry at room temperature
Methode(n)
electrophoretic mobility shift assay: suitable
molecular cloning: suitable
protein purification: suitable
Farbe
white
pH-Wert
6.2-7.8 (25 °C)
pKa (25 °C)
6.95
bp
256 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
88-91 °C (lit.)
Löslichkeit
water: 500 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
Dichte
1.004 g/cm3 at 20—25 °C
1.006 g/cm3 at 20—25 °C
Eignung
suitable for molecular biology
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
genomic analysis
life science and biopharma
microbiology
Fremdaktivität
DNase, RNase and protease, none detected
Lagertemp.
room temp
SMILES String
c1c[nH]cn1
InChI
1S/C3H4N2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H,(H,4,5)
InChIKey
RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Imidazol, auch bekannt als Glyoxalin, ist ein aromatisches heterozyklisches Diazol und ein wichtiger biologischer Puffer mit einem pH-Bereich von 6,2 bis 7,8 bei 25 °C. Es verfügt über ein breites Anwendungsspektrum in der Molekularbiologie, Biochemie und Proteomik. In der Proteomik ist Imidazol wesentlich für das Eluieren von Histidin-markierten Proteinen aus IMAC-Säulen. Es ist ein starker Chelator divalenter Kationen wie Nickel und Zink, und stört dadurch die Interaktion zwischen dem His-Tag und den Metallionen. Dies ermöglicht eine effiziente Elution aufgereinigter Proteine.
Darüber hinaus ist Imidazol für die Verbesserung der Proteinreinheit unverzichtbar. Es wird häufig bei der Herstellung von Pufferlösungen verwendet, die für nachfolgende Aufreinigungssäulen optimiert sind. Imidazollösungen sind außerdem wirksame Elutions- und Waschmittel bei der Proteinaufreinigung. Darüber hinaus kann Imidazol für Assays von Meerrettichperoxidase (HRP) und die Rückfärbung von SDS-PAGE-Gelen für den Proteinnachweis verwendet werden. Imidazol ist ein vielseitiges und wertvolles Reagenz für eine Vielzahl biologischer Anwendungen. Es ist ein wesentlicher Bestandteil vieler Puffer und wird auch in Protokollen zur Aufreinigung und zum Nachweis von Proteinen verwendet.
Anwendung
Anwendungsgebiete von Imidazol:
  • Lyse-, Wasch- und Elutionspuffer für die Aufreinigung von Histidin-markiertem Sonic-Hedgehog(shh-N)-Protein
  • Elutionspuffer für einen Stufengradienten bei der Aufreinigung von Histidin-markierten Aldo-Keto-Reduktasen mit Nickel-Affinitätschromatographie
  • Bestandteil eines Homogenisierungspuffers für die Aufreinigung der Phagosomenkompartimente dentritischer Zellen
  • Bindungspuffer, Waschpuffer und Elutionspuffer in einer Studie zur Proteinexpression und -aufreinigung von bioaktiven Wachstumsfaktoren für den Einsatz in Zellkulturen und zellulärer Landwirtschaft
Hervorragend geeignet für Puffer im pH-Bereich von 6,2–7,8
Biochem./physiol. Wirkung
Imidazolderivate wirken gegen Bakterien, Pilze und Krebs. Es interagiert mit der DNA, bindet an Proteine und stoppt die Zellteilung. Es destabilisert außerdem die Mikrotubuli und hemmt die Topoisomerase sowie CYP26A1-Enzyme (Cytochrome P450 Family 26 Subfamily A Member 1 enzymes). Imidazolbasierte Medikamente gegen Krebs finden in der Krebs-Chemotherapie Anwendung. Es wird als Pufferbestandteil zur Aufreinigung von histidinmarkierten rekombinanten Proteinen bei der Immobilisierte-Metallionen-Affinitätschromatographie (IMAC) verwendet.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Geeignet für die Forschung inn den Bereichen Molekularbiologie und Biochemie
  • Kann als Pufferkomponente für die Proteintrennung verwendet werden
  • Frei von DNase, NICKase, RNase und Protease
  • Effektive Pufferung im pH-Bereich von 6,2 bis 7,8 (25 °C) mit einem pKa-Wert von 6,9 (25 °C)
Sonstige Hinweise
Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um weitere Informationen zu unserem Sortiment an Biochemikalien zu erhalten.
Vergleichbares Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
293.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
145 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Imidazole: Having versatile biological activities
Verma A, et al.
Journal of Chemistry, 2013 (2013)
Protein expression and purification of bioactive growth factors for use in cell culture and cellular agriculture
Semper C et al.
STAR protocols, 4, 102351-102351 (2023)
Molecular pathways regulating pro-migratory effects of Hedgehog signaling
Hochman E, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 281(45), 33860-33870 (2006)
Isolation of Phagosomes from Dendritic Cells by Using Magnetic Beads
Manoury B
Bio-protocol, 3(14), 177-184 (2013)
[Purification of proteins using polyhistidine affinity tags
Bornhorst JA and Falke JJ
Methods in Enzymology, 326, 245-254 (2000)