Merck
56749
Sigma-Aldrich
Imidazol
BioUltra, ≥99.5% (GC)
Synonym(e):
1,3-Diaza-2,4-cyclopentadien, Glyoxalin
Größe auswählen
50 G
CHF 112.00
250 G
CHF 392.00
1 KG
CHF 1’370.00
CHF 112.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 G
CHF 112.00
250 G
CHF 392.00
1 KG
CHF 1’370.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C3H4N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
68.08
Beilstein:
103853
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
eCl@ss:
39161001
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.25
CHF 112.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdruck
<1 mmHg ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Produktlinie
BioUltra
Assay
≥99.5% (GC)
Form
powder or crystals
Verunreinigungen
insoluble matter, passes filter test
≤0.2% water
Glührückstand (900 °C)
≤0.05%
pH-Wert
9.5-11.0 (25 °C, 0.1 M in H2O)
pKa (25 °C)
6.95
bp
256 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
88-91 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Kationenspuren
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.1 M in H2O
UV-Absorption
λ: 260 nm Amax: 0.10
λ: 280 nm Amax: 0.10
SMILES String
c1c[nH]cn1
InChI
1S/C3H4N2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H,(H,4,5)
InChIKey
RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Hervorragend geeignet für Puffer im pH-Bereich von 6,2–7,8
Imidazol kann zur Zubereitung von Puffern im pH-Bereich von 6,2 bis 7,8 bei 25 °C verwendet werden. Es wird empfohlen als Komponente eines Puffers für einen Meerrettichperoxidase-Assay und als Chelatbildner für die Bindung verschiedenen divalenter Kationen. Imidazol kann zur Elution von histidinhaltigen Proteinen aus divalenten Kationen-Harzen (Sigma P6611, HisSelect-HC-Nickel-Affinitätsgel) und für die reversible Färbung von SDS-PAGE-Gelen zur Detektion von Proteinen verwendet werden.
Sonstige Hinweise
Buffer for assay of horseradish peroxidasecitation
Puffer für Meerrettichperoxidase-Assay[1]
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
293.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
145 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Buffer for assay of horseradish peroxidase.
B. Storrie et al.
Methods in Enzymology, 182, 217-217 (1990)
Aviva Levina et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 19(11), 3609-3619 (2013-01-31)
An anti-metastatic drug, NAMI-A ((ImH)[Ru(III) Cl4 (Im)(dmso)]; Im=imidazole, dmso=S-bound dimethylsulfoxide), and a cytotoxic drug, KP1019 ((IndH)[Ru(III) Cl4 (Ind)2 ]; Ind=indazole), are two Ru-based anticancer drugs in human clinical trials. Their reactivities under biologically relevant conditions, including aqueous buffers, protein solutions
Eleonora Petryayeva et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 29(3), 977-987 (2013-01-10)
Methods have been developed for the solid-phase detection of nucleic acids using mixed films of quantum dots (QDs) and oligonucleotide probes in microtiter plates. Polystyrene microwells were functionalized with multidentate imidazole ligands to immobilize QDs. Oligonucleotide hybridization was transduced using
Joy Rathjen et al.
Reproduction, fertility, and development, 26(5), 703-716 (2013-06-14)
Human embryonic stem (ES) cells have been proposed as a renewable source of pluripotent cells that can be differentiated into various cell types for use in research, drug discovery and in the emerging area of regenerative medicine. Exploitation of this
Jason Z Vlahakis et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 18(16), 6184-6196 (2010-07-17)
We have previously reported that tetrazolium salts were both potent and specific inhibitors of Plasmodium replication, and that they appear to interact with a parasite component that is both essential and conserved. The use of tetrazolium salts in vivo is
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf