Wichtige Dokumente
I2526
Insulin-like Growth Factor-II human
≥98% (SDS-PAGE and HPLC), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Synonym(e):
IGF-II
Größe auswählen
CHF 483.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 483.00
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Insulin-like Growth Factor-II human, IGF-II, recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
≥98% (SDS-PAGE and HPLC)
Form
lyophilized powder
Wirksamkeit
≤2.0 ng/mL ED50
Qualität
endotoxin tested
Mol-Gew.
7.5 kDa
Verpackung
pkg of 5X50 μg
pkg of 50 μg
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
≤0.1 EU/μg
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... IGF2(3481)
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Hinweis zur Analyse
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Insulin-like Growth Factors (IGF)