Wichtige Dokumente
I5278
Insulin-Like Growth Factor Binding Protein-3 human
recombinant, expressed in NSO cells, lyophilized powder, suitable for cell culture, ≥95% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
IGF Binding Protein-3, IGFBP-3
Größe auswählen
CHF 659.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 659.00
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in NSO cells
Assay
≥95% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized powder
Wirksamkeit
0.01-0.25 μg/mL
Mol-Gew.
29 kDa
Verpackung
pkg of 25 μg
Lagerbedingungen
avoid repeated freeze/thaw cycles
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
endotoxin, tested
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... IGFBP3(3486)
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Hinweis zur Analyse
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?