H9146
13(S)-Hydroxyoctadeca-9Z,11E-dienoic acid
90-100 μg/mL in ethanol, ≥98%
Synonym(e):
13(S)-HODE
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98%
Konzentration
90-100 μg/mL in ethanol
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCC[C@H](O)\C=C\C=C/CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H32O3/c1-2-3-11-14-17(19)15-12-9-7-5-4-6-8-10-13-16-18(20)21/h7,9,12,15,17,19H,2-6,8,10-11,13-14,16H2,1H3,(H,20,21)/b9-7-,15-12+/t17-/m0/s1
InChIKey
HNICUWMFWZBIFP-IRQZEAMPSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Verpackung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
57.2 °F
Flammpunkt (°C)
14 °C