Wichtige Dokumente
900130E
Avanti
13(S)HODE
Avanti Research™ - A Croda Brand (900130E), ethanol solution
Synonym(e):
13S-Hydroxy-9Z,11E-octadecanoic acid
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99% (TLC)
Form
ethanol solution
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg (900130E-1mg)
pkg of 1 × 500 μg (900130E-500ug)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand (900130E)
Konzentration
1 mg/mL (900130E-1MG)
500 μg/mL (900130E-500UG)
Lipid-Typ
neutral glycerides
neutral lipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
SMILES String
O[C@@H](CCCCC)\C=C\C=C/CCCCCCCC(=O)O
InChI
1S/C18H32O3/c1-2-3-11-14-17(19)15-12-9-7-5-4-6-8-10-13-16-18(20)21/h7,9,12,15,17,19H,2-6,8,10-11,13-14,16H2,1H3,(H,20,21)/b9-7-,15-12+/t17-/m0/s1
InChIKey
HNICUWMFWZBIFP-IRQZEAMPSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
55.4 °F
Flammpunkt (°C)
13 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)