H8416
Stem Cell Factor human
SCF, recombinant, expressed in HEK 293 cells, suitable for cell culture
Synonym(e):
SCF, c-Kit ligand
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in HEK 293 cells
Assay
≥95% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized powder
Wirksamkeit
≤200 ng/mL ED50
Qualität
endotoxin tested
Mol-Gew.
dimer 35-45 kDa (glycosylated)
Verpackung
pkg of 5x10 μg
pkg of 10 μg
pkg of 100 μg
Lagerbedingungen
avoid repeated freeze/thaw cycles
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
≤1 EU/μg
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... KITLG(4254)
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Angaben zur Herstellung
Hinweis zur Analyse
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Read article on hematopoietic cytokines and hematopoiesis
Role of growth factors in stem cell differentiation and various growth factors for your research at sigmaaldrich.com