GF021
Stem Cell Factor Protein, Recombinant human
The Stem Cell Factor (SCF) Protein, Recombinant human, is a hematopoietic growth factor that exerts its activity at the early stages of hematopoiesis.
Synonym(e):
SCF, Mast Cell Growth Factor, MGF, c-kit Ligand
Größe auswählen
CHF 591.00
Voraussichtliches Versanddatum11. April 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 591.00
Voraussichtliches Versanddatum11. April 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
>98% (SDS-PAGE and HPLC)
Spezifische Aktivität
≥5 x 10e5 U/mg
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Verunreinigungen
<0.1 ng/μg Endotoxin (of SCF; 1EU/μg)
Aufnahme
sample type hematopoietic stem cell(s)
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Angaben zum Gen
human ... KITLG(4254)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Verwandter Inhalt
This article shows that a PES membrane containing Stericup Quick Release filter provides an alternative for the pluripotent expansion of embryonic stem cells.