Wichtige Dokumente
S9915
Stammzellfaktor aus mouse
≥95% (SDS-PAGE and HPLC), recombinant, expressed in E. coli, powder, suitable for cell culture
Synonym(e):
SCF, c-Kit-Ligand
Größe auswählen
CHF 458.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 458.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Stammzellfaktor aus mouse, SCF, recombinant, expressed in E. coli, powder, suitable for cell culture
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
≥95% (SDS-PAGE and HPLC)
Form
powder
Wirksamkeit
≤10 ng/mL ED50/EC50
Qualität
endotoxin tested
Mol-Gew.
18.3 kDa
Verpackung
pkg of 10 μg
pkg of 50 μg
Lagerbedingungen
avoid repeated freeze/thaw cycles
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
<1 EU/μg
Farbe
white
Löslichkeit
water: soluble
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
mouse ... Kitl(17311) , kitl(17311)
Allgemeine Beschreibung
Der Rekombinante Maus-Stammzellfaktor (SCF) ist ein 18,3-kDa-Protein, das 164 Aminosäurenreste enthält.
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Hinweis zur Analyse
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)