H1667
Hypothemycin
from Hypomyces trichothecoides, ≥98% (HPLC)
Synonym(e):
3H-Oxireno[k][2]benzoxacyclotetradecin-5,11(2H,4H)-dione,1a,8,9,15b-tetrahydro-3,4,12-trihydroxy-14-methoxy-9-methyl-,(1aR,3S,4S,6Z,9S,15bR)-, NSC354462
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
Hypomyces trichothecoides
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Löslichkeit
DMSO: soluble
acetone: soluble
deionized water: insoluble
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
COc1cc(O)c2C(=O)O[C@@H](C)CC=CC(=O)[C@@H](O)[C@@H](O)CC3OC3c2c1
InChI
1S/C19H22O8/c1-9-4-3-5-12(20)17(23)14(22)8-15-18(27-15)11-6-10(25-2)7-13(21)16(11)19(24)26-9/h3,5-7,9,14-15,17-18,21-23H,4,8H2,1-2H3/b5-3-/t9-,14-,15+,17+,18+/m0/s1
InChIKey
SSNQAUBBJYCSMY-KNTMUCJRSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable