The specific manufacturing process is considered proprietary, however this is a pooled serum product from healthy herd animals. Neither the testing, nor the processing, is according to the Japanese Pharmacopoeia or other similar agencies. The product is intended for research use only.
Fortfahren mit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 43.20 |
5 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 102.00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.46
UNSPSC Code:
12352203
Biological source:
horse serum
Sterility:
non-sterile
Form:
liquid
Shipped in:
dry ice
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
horse serum
Quality Segment
sterility
non-sterile
form
liquid
contains
preservative
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Pferdeserum wird aus einer normalen Spenderherde gepoolt.
Pferdeserum weist eine Homogenität zwischen fötalem Rinderserum und fötalem Kälberserum auf. Es hat einen geringen Gehalt an Polyaminoxidase.
Application
Normales Pferdeserum kann als Blockierungsmittel und Kontrolle in Immunassays verwendet werden. Für die Immunhistochemie und die Immunzytochemie wird in verschiedenen Studien 10%iges Pferdeserum als Blockierungsmittel verwendet.[1][2][3][4]
Pferdeserum wird in der Immunfärbung zur Blockierung unspezifischer Antikörperbindungen eingesetzt.[5]
Pferdeserum wird in der Immunfärbung zur Blockierung unspezifischer Antikörperbindungen eingesetzt.[5]
Pferdeserum wird eingesetzt als Zusatz in Minimum Essential Medium für cerebrocorticale neuronal−-gliale Zellkulturen und in RPMI-40-Medium für PC12-Zellen, die aus Phäochromozytomen des Nebennierenmarks von Ratten gewonnen werden. Es wird außerdem in der Immunhistochemie von Hirnschnitten von Florida-Seekühen verwendet.
Biochem/physiol Actions
Das Pferdeserum ist eine Alternative zu Rinderserum für Wachstumsfaktoren und Hormonen für Zellkulturstudien. Pferdeserum stimuliert die Differenzierung der Fibroblasten und die Synthese der extrazellulären Matrix (ECM) und der Cytokine.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form liquid | form liquid | form - | form - |
| biological source horse serum | biological source horse serum | biological source horse serum | biological source horse serum |
| sterility non-sterile | sterility sterile-filtered | sterility sterile-filtered | sterility sterile-filtered |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| contains preservative | contains - | contains - | contains - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pferdeserum
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
製薬会社で医薬品の品質試験を行なっている者です。こちらのウマ血清は 日局などの公定書に基づいて製していますでしょうか。可能であれば、製法を開示いただければ幸いです。ご回答よろしくお願いいたします。