GE28-4065-53
dNTP-Set (jeweils 100 mM A,C,G,T)
Cytiva 28-4065-53, pack of 4 × 500 μmol
Synonym(e):
Desoxynukleotidtriphosphate
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99%
Form
liquid
Verpackung
pack of 4 × 500 μmol
Hersteller/Markenname
Cytiva 28-4065-53
Konzentration
100 mM
Farbe
colorless
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Frei von DNase, RNase und Nicking-Enzymaktivität
- Über 99 % Triphosphat-Reinheit (durch HPLC) für optimale Leistung und Konsistenz
- Pufferfreie und gebrauchsfertige Lösungen in mehreren Formaten
- Funktionstests für Long-PCR* und Sequenzierung
- Kundenspezifische Formulierung, Testung, Verpackung und Beschriftung ist erhältlich
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
2′-Desoxyadenosin-5′-Triphosphat-Lösung; 2′-Desoxycytidin-5′-Triphosphat-Lösung; 2′-Desoxyguanosin-5′-Triphosphat-Lösung; 2′-Desoxythymidin-5′-Triphosphat-Lösung
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)