GE28-4038-42
Kalibrierkit für Gelfiltrationsmedien mit hohem Molekulargewicht
Cytiva 28-4038-42
Synonym(e):
Kalibrationskit für die Gelfiltration
About This Item
Empfohlene Produkte
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Cytiva 28-4038-42
Lagertemp.
2-8°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Die Kits sind für die Kalibrierung von hochauflösenden Gelfiltrationsmedien und Säulen wie Superdex, Superose und Sephacryl geeignet.
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Gut definierte Proteinstandards mit hervorragenden Gelfiltrationseigenschaften für die einfache und zuverlässige Kalibrierung von Gelfiltrationssäulen.
- Optimierter Proteinbereich für hochauflösende Medien und vorgepackte Säulen.
- Niedrige und hohe Molekülmassenbereiche von 6500 bis 75000 und 43000 bis 669000.
- Jedes Kit enthält fünf in Einzelflaschen lyophilisierte Proteine.
- Enthält Blue Dextran 2000 zur Bestimmung des Porenvolumens in der Säule.
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)