Merck
GE18-1016-86
NovaBlot kit, for MultiPhor II Unit
pack of 1 kit
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.22
Leistungsmerkmale
wetted part: no
Verpackung
pack of 1 kit
Hersteller/Markenname
Cytiva 18101686
Gelgröße
200 mm × 250 mm
Eignung
suitable for (Electrophoretic transfer)
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
MultiPhor is a trademark of Cytiva