Merck
Z709131
ART® Pipettenspitzen mit selbstdichtender Barriere
ART Gel 20P, volume range 0.5-20 μL, sterile
Synonym(e):
pipet tips, pipette tips
Größe auswählen
1 PKG
CHF 290.00
4 PKG
CHF 858.00
CHF 290.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 PKG
CHF 290.00
4 PKG
CHF 858.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121601
NACRES:
NB.01
CHF 290.00
Check Cart for Availability
Materialien
colorless
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
DNase free
RNase free
barrier
Verpackung
pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
Hersteller/Markenname
Molecular BioProducts 2155P
Methode(n)
PCR: suitable
Maximales Volumen
20 μL
Volumenbereich
0.5-20 μL
Volumen
0.5—20 μL
Kompatibilität
for use with
  • Biohit Proline-Electronic 10-100 μl
  • Eppendorf 4810 2-20 μl
  • Eppendorf Research/Reference 2-20 μl
  • Finnpipette 4500 Digital .5-10 μl
  • Hamilton SoftGrip Precision 25 μl
  • Mettler-Toledo VoluMate 2-20 μl
  • Nichriyo/Oxford BenchMate 2-20 μl
  • Pipetman P-20 2-20 μl
  • Rainin EDP 2 2.5-25 μl
  • Rainin EDP Plus 2.5-25 μl
  • Rainin Pipet Plus 2.5-20 μl
  • Rainin Pipetman 2.5-20 μl
  • Socorex/Wheaton Calibra/822 2-20 μl
  • Transferpette 2-20 μl
  • Transferpette Multi-Channel 5-50 μl
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Perfect for low-volume gel loading
Anwendung
ART® self-sealing barrier pipette tips have been used in PCR reactions and LC–MS/MS (liquid chromatography–mass spectrometry).[1][2][3]
Verpackung
960EA = 10 Trays mit 96 Spitzen (1 Packung)
4800EA = 5 Packungen mit 960 Spitzen (50 Trays à 96 Spitzen)
800EA = 8 Trays mit 100 Spitzen (1 Packung)
3200EA = 4 Packungen 800EA
Sonstige Hinweise
Browse all pipette tips
Rechtliche Hinweise
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Prolonged arthritis associated with sindbis-related (Pogosta) virus infection.
Laine M
Rheumatology (Oxford, England), 39, 1272-1274 (2000)
Nitrogenase genes in PCR and RT-PCR reagents: implications for studies of diversity of functional genes.
Zehr JP
Biotechniques, 35, 996-1002 (2003)
Quantitative profiling of endocannabinoids in lipoproteins by LC-MS/MS.
Bilgin M, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 407, 5125-5131 (2015)