Merck
Z513520
Sigma-Aldrich
Scienceware® tragbares Handschuhkastensystem
port I.D. 6 in.
Synonym(e):
humidity chambers, humidity control chambers, isolation chambers, nitrogen dry box
Größe auswählen
1 EA
CHF 1’960.00
CHF 1’960.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 1’960.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41103406
NACRES:
NB.35
CHF 1’960.00
Check Cart for Availability
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art H50028-2000
B × T × H
27 in. × 13 in. × 22 in.
Öffnung ID
6 in.
Gewicht
38 lb
Allgemeine Beschreibung
Tragbare leichte Box, die überall dorthin geschoben werden kann, wo sie gebraucht wird
  • Schützt und isoliert das Material oder den Vorgang innerhalb der Box
  • Geformtes PE mit einer transparenten, abgedichteter Acryl-Frontplatte
  • Runde, leicht zu reinigende Innenecke
  • 8 in. ID seitliche Öffnung, um Geräte und Material einzuladen
  • Geliefert mit schwarzen Neopren-Handschuhen und Klemmringen
Rechtliche Hinweise
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1