Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 41.20 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41122408
CHF 41.20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
curved, sharp point stainless steel
size
4 in.
Application
Micro-dissecting scissors have been used to make an incise in the skin and peritoneum during adrenalectomy in mice.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description size 4 in., curved, sharp point stainless steel | description straight | description size 4 1/4 in., straight, sharp point stainless steel | description curved |
| material curved, sharp point stainless steel | material stainless steel | material straight, sharp point stainless steel | material stainless steel |
| size 4 in. | size - | size 4 1/4 in. | size - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Scheren, mikro-sezierend
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?