Merck
CLS4815
Corning®-Pipettenspitzen zur Gelbeladung
0.2-10μL flat microvolume gel-loading pipet tips, natural, non-sterile, 200 tips/rack, 400 tips/case
Synonym(e):
gel loading pipet tips, gel loading pipette tips
Größe auswählen
400 EA
CHF 230.00
CHF 230.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
400 EA
CHF 230.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121606
NACRES:
NB.01
CHF 230.00
Check Cart for Availability
Materialien
natural tip
polypropylene
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
DNase free
RNase free
barrier: no
disposable
endotoxin free
filter: no
graduation: no
packaging: rack
Verpackung
rack of 200
Hersteller/Markenname
Corning 4815
Länge
83 mm
Volumenbereich
0.2-10 μL
Volumen
0.2—10 μL
Allgemeine Beschreibung
Die Polypropylen-Pipettenspitzen zur Gelbeladung von Corning sind mit einem dicken Kapillarende versehen, das einfachen Zugang zu vertikalen und horizontalen Gelen für die Elektrophorese ermöglicht.
  • Die Spitzen sind 83 mm lang.
  • Gesamtkapazität von 200 μL
  • 200 Spitzen/Gestell
  • Nicht steril
  • Als RNase-/DNase-frei zertifiziert, pyrogenfrei und ohne Spurenmetalle
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)