Merck
GE17-5445-01
Percoll® PLUS
Cytiva 17-5445-01, pack of 1 L
Synonym(e):
silica-based colloidal medium , density gradient centrifugation media
About This Item
UNSPSC-Code:
41105330
NACRES:
NA.75
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sterilität
non-sterile (LOW ENDOTOXIN (2 EU/ml))
Form
colloidal (Colloidal solution of silica particles coated with silane)
liquid (Suspension)
solution
Verpackung
pack of 1 L
Hersteller/Markenname
Cytiva 17-5445-01
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Farbe
Colorless to slightly yellow
pH-Bereich
8.9-9.9
Lagertemp.
2-8°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Percoll® PLUS ist ein kolloidales Medium auf Kieselgelbasis für die Zelltrennung mittels Dichtegradientenzentrifugation. Die im Medium vorhandenen Kieselgelpartikel weisen eine kovalente Silanbeschichtung auf, die eine hohe Stabilität und lange Haltbarkeit des Produkts gewährleistet. Darüber hinaus sorgt die Silanbeschichtung für eine geringe Osmolalität und Toxizität sowie für eine niedrige Viskosität. Percoll PLUS wird unter aseptischen Bedingungen abgefüllt und weist einen geringen Endotoxingehalt auf, weshalb es hervorragend für die Zelltrennung in der klinischen Forschung geeignet ist.
Die Zelltrennung unter Verwendung des Mediums erfolgt unter schonenden Bedingungen, wodurch die Isolierung einer Vielzahl von Zellen, subzellulären Partikeln und Viren erleichtert wird, wenn die Wahrung der Viabilität und morphologischen Integrität von Bedeutung ist. Aufgrund der geringen Toxizität von Percoll PLUS muss das Medium nicht unbedingt aus den getrennten zellulären Partikeln entfernt werden.
Nach entsprechender Einstellung bildet Percoll PLUS isoosmotische Gradienten innerhalb eines Dichtebereichs von 1,0 bis 1,3 g/ml. Dieser Dichtebereich hat sich als besonders nützlich erwiesen, da die meisten Zellen, subzellulären Partikel und Viren in Percoll PLUS eine Schwimmdichte von 1,0 bis 1,2 g/ml aufweisen.
Anwendung
Percoll PLUS kann bei der Dichtegradientenzentrifugation zum Isolieren und Aufreinigen von Zellen, subzellulären Partikeln und Viren bis ~70 S verwendet werden. Das Medium weist eine hohe Auflösung und biologische Kompatibilität auf. Die geringe intrinsische Osmolalität und Viskosität haben sich besonders beim Isolieren von Organellen als nützlich erwiesen, wenn die Wahrung der Membranintegrität von Bedeutung ist. Percoll PLUS kann zur Herstellung von vorgeformten, kontinuierlichen und diskontinuierlichen Gradienten verwendet werden. Bei mäßiger Zentrifugalkraft setzen sich die in Percoll PLUS enthaltenen kolloidalen Partikel ab und bilden gleichmäßige, kontinuierliche Dichtegradienten. Diese Eigenschaft kann bei Festwinkel- oder Vertikalrotoren genutzt werden.
Dieses Medium eignet sich auch für die Hochgeschwindigkeitszentrifugation. Hierbei kann die Probe mit dem Medium vorgemischt und anschließend auf dem in situ gebildeten kontinuierlichen Gradienten isoliert werden. Gradientenbildung
und Probentrennung erfolgen somit in einem Schritt.
Alle in der Literatur beschriebenen Experimente unter Verwendung von Percoll® können auch mit Percoll PLUS durchgeführt werden.
Wird zur Herstellung von vorgeformten, kontinuierlichen und diskontinuierlichen Gradienten bei der Dichtegradientenzentrifugation zum Isolieren und Aufreinigen von Zellen, subzellulären Partikeln und Viren bis ~70 S verwendet.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Percoll® PLUS zeichnet sich durch Folgendes aus:
  • Geringer Endotoxingehalt (max. 2 EU/ml)
  • Für Zellen nicht toxisch und sehr geringe chemische Reaktivität
  • Niedrige Osmolalität: Percoll PLUS kann mit physiologischer Kochsalzlösung, anderen ausgeglichenen Salzlösungen oder Zellkulturmedien angepasst werden, um gänzlich isoosmotische Gradienten zu erhalten
  • Die geringe Viskosität führt zu einer schnellen Gradientenbildung und Partikeltrennung bei niedrigen Zentrifugalkräften
Lagerung und Haltbarkeit
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Store at 4 to 30 °C ()
Hinweis zur Analyse
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Rechtliche Hinweise
Percoll is a registered trademark of Cytiva
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)