Merck
GE17-1195-01
Sigma-Aldrich
HiPrep 26/60 Sephacryl® S-200 HR
Cytiva 17-1195-01, column L × I.D. 60 cm × 26 mm, 50 μm avg. part. size
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
NACRES:
SB.52
Materialien
polypropylene (PP)
Mol-Gew.
5000-250000 Da (globular proteins)
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Cytiva 17-1195-01
Parameter
<13 mL sample volume
<2.6 mL/min flow rate
0.15 Mpa (22 psi)
Bettvolumen
320 mL
Säule L × ID
60 cm × 26 mm
Matrix
dextran-acrylamide particle platform
allyl dextran and N, N’-methylenebisacrylamide
polymeric
Aktive Matrixgruppe
dextran-acrylamide phase
Durchschnittliche Teilgröße
50 μm
cleaning
2-13
Arbeitsbereich
3-11
Trenntechnik
size exclusion (SEC)
Allgemeine Beschreibung
HiPrep 16/60 Sephacryl® S-200 HR sind vorgepackte Gelfiltrationssäulen für die präparative Abscheidung von Biomolekülen aus bis zu 13 ml Probenvolumen. Sephacryl® S-200 wird zum Abscheiden von mittelgroßen Proteinen, einschließlich Antikörper und Serumproteine, verwendet.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Maximale Rückgewinnung und minimale nichtspezifische Adsorption mit langanhaltender chemischer und physischer Stabilität aufgrund der hydrophilen, rigiden Allyldextran/Bisacrylamidmatrix.
  • Gelfiltrationssäulen für ÄKTA-Systeme mit geringem bis mittlerem Druck.
  • In der industriellen Herstellung bewährt.
  • Die HiPrep Sephacryl® Reihe bietet reproduzierbare Abscheidungen für einen großen Molekülmassenbereich.
  • Praktische vorgepackte HiPrep Sephacryl® Säulen beschleunigen die Proteinaufreinigung.
Eignung
Alle gebräuchlichen Puffer, 0,2 M NaOH, 0,1 M HCl, 1 M Essigsäure, 8 M Harnstoff, 6 M Guanidin-HCl, 1 % SDS, 20 % Ethanol, 30 % Propanol, 30 % Acetonitril (bei 40 °C 1 Woche lang geprüft), 0,5 M NaOH (nur für Cleaning-In-Place)
Gelfiltrationssäulen für ÄKTA-Systeme mit geringem bis mittlerem Druck.
für die präparative Abscheidung von Biomolekülen aus bis zu 13 ml Probenvolumen
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 4 bis 30 °C aufbewahren (20 % Ethanol)
Hinweis zur Analyse
Das Analysenzertifikat für dieses Produkt finden Sie unter www.cytiva.com.
Empfohlene Produkte
LiChropur-Reagenzien eignen sich ideal für die HPLC- oder LC-MS-Analyse
Rechtliche Hinweise
HiPrep is a trademark of Cytiva
Sephacryl is a registered trademark of Cytiva
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
This page shows how to refold proteins using gel filtration and products from Cytiva.
Sephacryl column separates using Size Exclusion Chromatography media, prepared by covalently cross-linking allyl dextran.
Verwandter Inhalt
Separation options for Size Exclusion Chromatography with Sephacryl from Cytiva.