Wichtige Dokumente
G8173
GW833972A
≥98% (HPLC), powder
Synonym(e):
2-[(3-chlorophenyl)amino]-N-(4-pyridinylmethyl)-4-(trifluoromethyl)-5-Pyrimidinecarboxamide hydrochloride
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Arzneimittelkontrolle
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Lagerbedingungen
desiccated
Farbe
off-white to light brown
Löslichkeit
DMSO: ≥20 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl.FC(F)(F)c1nc(Nc2cccc(Cl)c2)ncc1C(=O)NCc3ccncc3
InChI
1S/C18H13ClF3N5O.ClH/c19-12-2-1-3-13(8-12)26-17-25-10-14(15(27-17)18(20,21)22)16(28)24-9-11-4-6-23-7-5-11;/h1-8,10H,9H2,(H,24,28)(H,25,26,27);1H
InChIKey
UBHSVFAUAKIVKL-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)