S100HR
Sephacryl®
100-HR, MW range 1000-100,000 Da (globular proteins)
Synonym(e):
Sephacryl® S-200
Beschreibung
stability: stable to 0.2M NaOH
Form
suspension (20% aqueous ethanol)
Leistungsmerkmale
autoclavable
Matrix
crosslinked allyl dextran/N,N′-methylenebisacrylamide copolymer
Partikelgröße
25-75 μm (wet)
25-75 μm (wet)
Porengröße
1000-100,000 Da MW range (globular proteins)
Kompatibilität
mode of use size exclusion chromatography
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
- Wird bereits vorgequollen geliefert, suspendiert in 20% wässrigem Ethanol
- Autoklavierbar
- Stabil in 0.2N Natriumhydroxid (NaOH)
- Im Kühlschrank lagern (2-8 °C)
Anwendung
- to develop a novel high-throughput screening assay for sickle cell disease drug discovery
- to purify and characterize ovine pancreatic elastase as well as a lysozyme from human urine
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
100.4 - 109.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
38 - 43 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)