Fortfahren mit
A8185
Ala-Gln
BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
Synonym(e):
Alanyl-Glutamin, Glutamin-S
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H15N3O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
217.22
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.75
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable
color
white to off-white
storage temp.
room temp
SMILES string
NC(CC[C@H](NC([C@@H](N)C)=O)C(O)=O)=O
InChI
1S/C8H15N3O4/c1-4(9)7(13)11-5(8(14)15)2-3-6(10)12/h4-5H,2-3,9H2,1H3,(H2,10,12)(H,11,13)(H,14,15)/t4-,5-/m0/s1
InChI key
HJCMDXDYPOUFDY-WHFBIAKZSA-N
Application
Ala-Gln wurde verwendet:
  • als Zusatz in NeuralQ Medium
  • als eine Komponente in Kulturmedium und Inkubationsmedium (IM) für retinale Zelllinien
  • zur experimentellen Behandlung von retinalen Zelllinien
Biochem/physiol Actions
Alanyl-Glutamin (Ala-Gln) ist ein Dipeptid, das als Ersatz für Glutamin in Säugetierzellkulturmedien verwendet wird, da Glutamin in Lösung instabil ist und als Abbauprodukt Ammoniak bildet, der schädliche Auswirkungen auf die Zellen in der Kultur haben kann. Ala-Glu ist unter Hitzesterilisationsbedingungen stabil und weniger ammoniagen als Glutamin, was zu seinen vorteilhaften Eigenschaften als Mediumkomponente beiträgt. Ala-Gln wurde für die Untersuchung der Aktivität von polymorphonuklearen Leukozyten und Myeloperoxidase in vitro verwendet.[1]
Analysis Note
Dieses Produkt wurde in Zellkulturen (0,5 mg/ml) und in Insektenzellkulturen getestet (0,2 mg/ml). Es ist für die Verwendung in Zellkultur- und Insektenzellkultur-Anwendungen bei 2-10 mM geeignet.
Legal Information
NeuralQ is a trademark of GlobalStem
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
49419A0550A4159
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99.5% (NT)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable
product line
BioReagent
product line
BioUltra
product line
-
product line
BioReagent
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
400
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ala-Gln
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. What is the storage temperature for this product in water at 50mg/mL ?
    1 answer
    1. Stability information for A8185 in solution has not been reported. It would be advisable to make the solutions fresh.
      If necessary, storage at -20°C in single-use aliquots for approximately one month can be attempted.