Merck
G6173
Sigma-Aldrich
GSK 4716
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2-[[4-(1-Methylethyl)phenyl]methylene]hydrazide 4-hydroxybenzoic acid
Größe auswählen
10 MG
CHF 103.00
50 MG
CHF 372.00
CHF 103.00
Voraussichtliches Versanddatum22. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
CHF 103.00
50 MG
CHF 372.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H18N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
282.34
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
51111800
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.77
CHF 103.00
Voraussichtliches Versanddatum22. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to off-white
Löslichkeit
DMSO: >10 mg/mL
Ersteller
GlaxoSmithKline
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)c1ccc(cc1)\C=N\NC(=O)c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C17H18N2O2/c1-12(2)14-5-3-13(4-6-14)11-18-19-17(21)15-7-9-16(20)10-8-15/h3-12,20H,1-2H3,(H,19,21)/b18-11+
InChIKey
IKPPIUNQWSRCOZ-WOJGMQOQSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
GSK 4716 is an Estrogen-related receptors ERRβ and ERRγ agonist with minimal activity for ERRα, ERα and ERβ
Leistungsmerkmale und Vorteile
This compound is featured on the Nuclear Receptors (Steroids) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by GlaxoSmithKline. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
We offers many products related to Nuclear Receptors (Steroids) for your research needs.