Merck
G4505
Sigma-Aldrich
Guanidin -hydrochlorid
≥99% (titration), organic base and chaeotropic agent
Synonym(e):
Aminomethanamidin -hydrochlorid, Guanidiniumchlorid
About This Item
Lineare Formel:
NH2C(=NH)NH2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
95.53
Beilstein:
3591990
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.28
Biologische Quelle
synthetic (organic)
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (titration)
Form
crystalline powder
Methode(n)
RNA extraction: suitable
Verunreinigungen
≤0.3% water (Karl Fischer)
Farbe
white
pH-Wert
(25 °C, 4.6 - 6 at 573 g/L)
mp (Schmelzpunkt)
180-185 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: 6 M
Dichte
1.3 g/cm3 (lit.)
Absorption
≤0.10 at 260 nm in H2O at 6 M
SMILES String
Cl[H].NC(N)=N
InChI
1S/CH5N3.ClH/c2-1(3)4;/h(H5,2,3,4);1H
InChIKey
PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Guanidinhydrochlorid ist ein potentes Protein-Denaturierungsmittel, das in großem Umfang bei der Aufreinigung von Proteinen und Nukleinsäuren eingesetzt wird. Es ist weithin bekannt für seine Vielseitigkeit und spielt eine entscheidende Rolle bei Extraktionsexperimenten von Gesamt-RNA, bei der Auflösung von Proteinen und dem Aufbrechen von Zellstrukturen bei gleichzeitiger Deaktivierung von RNA-Enzymen. Über die Denaturierung hinaus ist Guanidinhydrochlorid wesentlich für die Renaturierung von Proteinen und damit die effektive Wiederherstellung ihrer aktiven Zustände. Es wird in vielen verschiedenen Anwendungen eingesetzt, einschließlich Sequenzierung, Molekulargewicht-Bestimmung, und dient als Solubilisierungsmittel für die Elektrophorese. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Guanidinhydrochlorid ein wichtiges Instrument in der biochemischen Forschung ist und unverzichtbare Fähigkeiten bei der Aufreinigung, Denaturierung und Renaturierung von Proteinen und Nukleinsäuren in verschiedenen Laboranwendungen bietet.
Anwendung
Guanidinhydrochlorid (GdnHCl) wurde in folgenden Anwendungen eingesetzt:
  • absolute Quantifizierung von Amyloid-beta(Aß)-Isoformen im Plasma
  • Proteincarbonylierungsassays
  • Quantifizierung von Glykosaminoglykanen (GAG)
  • Denaturierung von Kuhmilchallergenen
  • Kontrolle bei antiviralen Screeningtests mit Coxsackievirus B3 (CVB3)
  • Dissoziation von Nukleoproteinen und Hemmung der RNase bei RNA-Isolierung
Stark chaotropes Mittel zur Denaturierung und nachfolgenden Neufaltung von Proteinen. Dieses starke Denaturierungsmittel kann unlösliche oder denaturierte Proteine, wie z. B. Einschlusskörper, lösen. Dies kann als erster Schritt bei der Neufaltung von Proteinen oder Enzymen in ihre aktive Form eingesetzt werden. Harnstoff und Dithiothreitol (DTT) sind ggf. auch erforderlich.
Biochem./physiol. Wirkung
Guanidinhydrochlorid (GdnHCl) ist ein kleines, hygroskopisches Molekül. Es ist ein starkes Denaturierungsmittel für Enzyme, das zur Konformationsänderung der Enzyme und dadurch zu einem Komplettverlust der enzymatischen Aktivität führt. GdnHCl ist an der Blockierung der Aktivität der Hitzeschockprotein-104-(Hsp104)-Adenosintriphosphatase (ATPase) in vivo beteiligt. Es ist an der Denaturierung der alkalischen Phosphatase (ALPase) bei Haliotis diversicolor beteiligt. GdnHCl führt zur Deaktivierung von Enzymen wie Papain und Aminoacylase. GdnHCl wirkt in höherer Konzentration inaktivierend auf Viren wie Herpes-simplex-Virus 1 (HSV-1).
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Geeignet für die Forschung in den Bereichen Biochemie und Zellbiologie
  • Ideal für die Extraktion von RNA
  • Hochreines Produkt für Forschungsanwendungen
Verpackung
G4505-1KT:
Jedes Kit enthält 3 Produktmuster à 100 g aus jeweils verschiedenen Chargen.
Vorsicht
Kann bei der Lagerung verklumpen. Die Qualität des Produkts scheint dadurch nicht beeinträchtigt zu werden; Lösungen aus rieselfähigem und verklumptem Guanidinhydrochlorid erscheinen identisch. Rieselfähiges Material finden Sie unter der Redi-Dri Nummer für rieselfähige Produkte RDD001.
Angaben zur Herstellung
Um eine 8-M-Lösung in Wasser herzustellen, muss die Lösung für ca. 30 Minuten auf 35 °C erwärmt werden.
Die maximale Löslichkeit von Guanidinhydrochlorid in Wasser bei Raumtemperatur beträgt ca. 6 M.
Sonstige Hinweise
Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um weitere Informationen zu unserem Sortiment an Biochemikalien zu erhalten.
Rechtliche Hinweise
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Acetaminophen toxicity up-regulates MRP2 expression in the liver of cats: an old story with new vision
Malekinejad H, et al.
Toxin Reviews, 34, 101-108 (2015)
T Gebre-Mariam et al.
Journal of ethnopharmacology, 104(1-2), 182-187 (2005-10-20)
Acokanthera schimperi (Apocynaceae), Euclea schimperi (Ebenaceae), Inula confertiflora (Asteraceae), Melilotus elegans (Leguminosae), and Plumbago zeylanica (Plumbaginaceae), are some of the medicinal plants used in Ethiopia for treatment of various skin disorders. In this study, the antiviral activities of the 80%
Melissa A Hausburg et al.
Clinical and experimental rheumatology, 36(5), 891-895 (2018-10-03)
Traumatic joint injury induces chondrocyte dysfunction and progressive breakdown of articular cartilage, leading to post-traumatic osteoarthritis (PTOA). In this condition, dysfunctional fibroblast-like chondrocytes (FLCs) no longer express proteins required for cartilage maintenance, such as SOX9 and collagen-type II (COL2). Interleukin-6
Vitaliy Ovod et al.
Alzheimer's & dementia : the journal of the Alzheimer's Association, 13(8), 841-849 (2017-07-25)
Cerebrospinal fluid analysis and other measurements of amyloidosis, such as amyloid-binding positron emission tomography studies, are limited by cost and availability. There is a need for a more practical amyloid β (Aβ) biomarker for central nervous system amyloid deposition. We
Current protocols in protein science, 84, A-A (2016-04-03)
The reagents and methods for purification and use of the most commonly used denaturants, guanidine hydrochloride (guanidine-HCl) and urea, are described. Other protein denaturants and reagents used to fold proteins are briefly mentioned. Sulfhydryl reagents (reducing agents) and "oxido-shuffling" (or