Fortfahren mit
50940
Guanidin -hydrochlorid
≥99.0% (AT)
Synonym(e):
Aminomethanamidin -hydrochlorid, Guanidiniumchlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 512.00
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 633.00
5 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 2'900.00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NH2C(=NH)NH2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
95.53
UNSPSC Code:
12352107
NACRES:
NA.55
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-002-3
Beilstein/REAXYS Number:
3591990
MDL number:
CHF 512.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99.0% (AT)
form
solid
ign. residue
≤0.1% (as SO4)
pH
(25 °C, 4.6 - 6/573 g/L)
mp
180-185 °C (lit.)
solubility
H2O: 6 M at 20 °C, clear, colorless
density
1.3 g/cm3 (lit.)
anion traces
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Ca: ≤20 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
SMILES string
Cl[H].NC(N)=N
InChI
1S/CH5N3.ClH/c2-1(3)4;/h(H5,2,3,4);1H
InChI key
PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
Application
Stark chaotropes Mittel zur Denaturierung und nachfolgenden Neufaltung von Proteinen. Dieses starke Denaturierungsmittel kann unlösliche oder denaturierte Proteine, wie z. B. Einschlusskörper, lösen. Dies kann als erster Schritt bei der Neufaltung von Proteinen oder Enzymen in ihre aktive Form eingesetzt werden. Harnstoff und Dithiothreitol (DTT) sind ggf. auch erforderlich.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
G327236907550950
description
≥99.0% (AT)
description
Molecular Biology, ≥99%
description
ULTROL® Grade, ≥99% (titration), protein denaturant for purification of proteins, nucleic acids, and mRNA
description
≥98%
assay
≥99.0% (AT)
assay
≥99%
assay
≥99% (titration)
assay
≥98%
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
100
Quality Level
200
form
solid
form
crystalline powder
form
solid
form
powder or crystals
solubility
H2O: 6 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
H2O: 6 M, clear, colorless
solubility
water: soluble, ethanol: soluble
solubility
H2O: 6 M, clear (100 Hazen)
density
1.3 g/cm3 (lit.)
density
1.3 g/cm3 (lit.)
density
-
density
1.3 g/cm3 (lit.)
pH
(25 °C, 4.6 - 6/573 g/L)
pH
(25 °C, 4.6 - 6/573 g/L)
pH
-
pH
(25 °C, 4.6 - 6/573 g/L)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Guanidin -hydrochlorid
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)