Merck
G2536
Sigma-Aldrich
Ganciclovir
≥99% (HPLC), powder, viral DNA elongation inhibitor
Synonym(e):
2-Amino-1,9-dihydro-9-[[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethoxy]methyl]-6H-purin-6-on, 9-(1,3-Dihydroxy-2-propoxymethyl)guanin, DHPG
Größe auswählen
100 MG
CHF 658.00
CHF 658.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 658.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H13N5O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
255.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.77
CHF 658.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
Ganciclovir, ≥99% (HPLC), powder
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white
Löslichkeit
0.1 M HCl: 10 mg/mL
ε (Extinktionskoeffizient)
12.0 at 256 nm at 1 mM
Wirkungsspektrum von Antibiotika
viruses
Wirkungsweise
DNA synthesis | interferes
Ersteller
Roche
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
NC1=Nc2c(ncn2COC(CO)CO)C(=O)N1
InChI
1S/C9H13N5O4/c10-9-12-7-6(8(17)13-9)11-3-14(7)4-18-5(1-15)2-16/h3,5,15-16H,1-2,4H2,(H3,10,12,13,17)
InChIKey
IRSCQMHQWWYFCW-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Chemische Struktur: Nukleosid
Anwendung
Ganciclovir wird in der Molekularbiologie zum Auswählen gegen zufällige Rekombinationsereignisse eingesetzt, wenn eine homologe Rekombination eines Gens von Interesse erforderlich ist.
Biochem./physiol. Wirkung
Ganciclovir ist ein Prodrug-Nukleosidanalogon, das durch Phosphorylierung aktiviert wird. Es ist nützlich für Gentherapiestudien in der Krebsforschung.
Nach der Expression einer viralen suizidgenkodierenden Thymidinkinase wird das nichttoxische Prodrug zu einem phosphorylierten aktiven Analogon umgewandelt und in die DNA von replizierenden eukaryotischen Zellen eingebracht, was zum Tod der bösartigen sich teilenden Zellen führt.[1] Der Zellzyklus wird irreversibel am G2-M-Kontrollpunkt gestoppt.[2] Die Beteiligung der Gap Junction am Bystander-Effekt von Ganciclovir wurde untersucht.[3] Ganciclovir wurde zur Untersuchung vom Verlust von Telomeren[4] und zur Beurteilung der Sensitivität von Viren gegenüber antiviralen Behandlungen eingesetzt.[5]
Leistungsmerkmale und Vorteile
Diese Verbindung ist ein wichtiges Produkt für die ADME-Tox-Forschung. Weitere ADME-Tox-Produkte finden Sie hier. Weitere Informationen über bioaktive kleine Moleküle für andere Forschungsbereiche finden Sie hier: sigma.com/discover-bsm.
Diese Verbindung wurde von Roche entwickelt. Weitere Pharma-entwickelte Verbindungen und zugelassene Therapeutika/Arzneimittelkandidaten finden Sie hier.
Angaben zur Herstellung
Ganciclovir ist löslich in 0,1 M HCl (10 mg/ml), DMSO (5 mg/ml), Wasser (2 mg/ml), heißem Methanol und Ethanol (< 1 mg/ml).
Das Produkt sollte getrocknet bei 2–8 °C gelagert werden. Unter diesen Bedingungen ist das Produkt 3 Jahre stabil.
Ganciclovir is tested for solubility in 0.1M HCl at 10 mg/mL. The compound is also soluble in DMSO at 5 mg/mL.
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Muta. 1B - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Sunwen Chou
Reviews in medical virology, 18(4), 233-246 (2008-04-03)
Mutations in the human CMV UL97 kinase gene are a major mechanism of viral resistance to two anti-CMV drugs, ganciclovir (GCV) and maribavir (MBV). GCV, the most widely used and established therapy for CMV, is a substrate for the UL97
Zhanguo Gao et al.
Biomolecules, 11(10) (2021-10-24)
Duchenne muscular dystrophy (DMD), caused by the loss of dystrophin, remains incurable. Reduction in muscle regeneration with DMD is associated with the accumulation of fibroadipogenic progenitors (FAPs) differentiating into myofibroblasts and leading to a buildup of the collagenous tissue aggravating
Julie Cates Scott et al.
Therapeutic drug monitoring, 26(1), 68-77 (2004-01-30)
The authors use a previously published decision-making algorithm to address the role of clinical pharmacokinetic monitoring of ganciclovir, the drug of choice for prophylaxis and treatment of cytomegalovirus (CMV) in solid organ transplant recipients. Ganciclovir pharmacokinetics have been studied in
Koenraad Smets et al.
European journal of pediatrics, 165(12), 885-890 (2006-06-21)
The objective of this study is to look for evidence based or scientific guidelines for selection of newborns with congenital cytomegalovirus (CMV) infection that might benefit from treatment with ganciclovir. A literature search was conducted involving the MEDLINE database and
C J Oon et al.
Antiviral research, 41(3), 113-118 (1999-05-13)
Lamivudine is a new antiviral agent effective against hepatitis B viral (HBV) infections but can result in virus-drug resistance associated with mutations in the conserved 'YM552DD' motif of the HBV DNA polymerase. Due to their overlapping coding regions in the
Artikel
DNA damage and repair mechanism is vital for maintaining DNA integrity. Damage to cellular DNA is involved in mutagenesis, the development of cancer among others.
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. Can Ganciclovir G2536 be dissolved in DMSO for in vitro testing?
    1 answer
    1. Yes, Ganciclovir G2536 can be dissolved in DMSO for in vitro application. Additionally, Ganciclovir is available in SML2346 as a ready-made DMSO solution, which is directly applicable for in vitro application.
      Helpful?
  2. can ganciclovir be dissolved in PBS or saline? can ganciclovir be neutralized by 0.1M NaOH after dissolving in 0.1M HCl
    1 answer
    1. Product G2536, Ganciclovir is tested for solubility in 0.1M HCl at 10 mg/mL. The compound is also soluble in DMSO at 5 mg/mL. While pH adjustment for neutralization has not been tested, this is a typical practice in pharmaceutical-grade solutions for injection. It is anticipated that no issues would arise regarding stability or precipitation.
      See below for a link to a typical product insert, page 14 under Description:
      https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2017/209347lbl.pdf
      Helpful?
  3. Can ganciclovir be resuspended in solutions other than HCl? If so, what is the solubility and storage condition? Thank you.
    1 answer
    1. References state that this chemical is soluble in 0.1 M HCl (10 mg/ml), DMSO (5 mg/ml), water (2 mg/ml), hot methanol, and ethanol (<1 mg/ml).
      This product should be stored desiccated at 2-8 °C. Under these conditions the product is stable for 3 years.