F3543
Fluoreszenz-Aufheller 28
used as a stain and brightening agent
Synonym(e):
Calcofluor White M2R, Tinopal UNPA-GX
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
300 °C
εmax
40-60 at 238-242 nm in water at 0.01 g/L
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
OCCN(CCO)c1nc(Nc2ccccc2)nc(Nc3ccc(\C=C\c4ccc(Nc5nc(Nc6ccccc6)nc(n5)N(CCO)CCO)cc4S(O)(=O)=O)c(c3)S(O)(=O)=O)n1
InChI
1S/C40H44N12O10S2/c53-21-17-51(18-22-54)39-47-35(41-29-7-3-1-4-8-29)45-37(49-39)43-31-15-13-27(33(25-31)63(57,58)59)11-12-28-14-16-32(26-34(28)64(60,61)62)44-38-46-36(42-30-9-5-2-6-10-30)48-40(50-38)52(19-23-55)20-24-56/h1-16,25-26,53-56H,17-24H2,(H,57,58,59)(H,60,61,62)(H2,41,43,45,47,49)(H2,42,44,46,48,50)/b12-11+
InChIKey
CNGYZEMWVAWWOB-VAWYXSNFSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable