Wichtige Dokumente
438193
Sigma-Aldrich
LRRK2-IN-1
LRRK2-IN-1 primarily used in Inhibition.
Synonym(e):
LRRK2-IN-1
Größe auswählen
5 MG
CHF 173.00
CHF 173.00
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 MG
CHF 173.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C31H38N8O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
570.69
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.77
CHF 173.00
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
powder
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
yellow-white to pale yellow
Löslichkeit
DMSO: 50 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CN1CCN(CC1)C2CCN(CC2)C(=O)C3=CC(=C(C=C3)NC4=NC=C5C(=N4)N(C6=CC=CC=C6C(=O)N5C)C)OC
InChIKey
IWMCPJZTADUIFX-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ein zellpermeabler, ATP-kompetitiver, potenter und selektiver LRRK2-Inhibitor (IC50 von 13 nM, 6 nM und 2,45 µ;M für den Wildtyp, die G2019S-Mutante bzw. die arzneimittelresistente A2016T-Mutante LRRK2 in einem in vitro ATP-Site-kompetitiven Bindungsassay). Während es DCLK2 nachweislich hemmt (IC50 = 45 nM) und die MAPK7-Autophosphorylierung unterdrückt (EC50 = 160 nM), weist diese Verbindung (<;10 µ;M) eine sehr gute Gesamtselektivität auf, indem sie in einem Kinase-Bindungs- und biochemischen Test auf 12 von 442 anderen Kinasen abzielt. Bei 0,05-3 µ;M induziert es eine dosisabhängige Hemmung der Phosphorylierung von Ser910 und Ser935, begleitet von einem Verlust der 14-3-3-Bindung sowohl an Wildtyp-LRRK2 als auch an LRRK2[G2019S] in stabil transfizierten HEK293-Zellen, jedoch nicht in den arzneimittelresistenten LRRK2[A2016T] und LRRK2[A2016T + G2019S]-Mutanten. ′;Ähnliche Auswirkungen auf die endogene LRRK2-Phosphorylierung und die 14-3-3-Bindung können in menschlichen lympho-blastoiden Zellen und für die LRRK2-Mutante G2019S, die von einem Parkinson-Patienten stammt, sowie in menschlichen Neuroblastom-Zellen SHSY5Y und in Schweizer 3T3-Zellen der Maus beobachtet werden. 100 mg/kg des Wirkstoffs, der Mäusen injiziert wird, bewirkt eine vollständige Ser910- und Ser935-Dephosphorylierung von LRRK2 in der Niere, aber nicht im Gehirn, was darauf zurückzuführen sein könnte, dass die Blut-Hirn-Schranke nicht durchdrungen werden kann. Darüber hinaus fördert es die Relokalisierung von LRRK2 zu mehr aggregierten und fibrillenartigen Strukturen.
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Zulassungsprüfung (Z)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Deng, X., et al. 2011. Nat. Chem. Biol.7, 203.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable