Merck
E2129
Evans-Blau
Dye content ≥75 %, Powder
Synonym(e):
Direct Blue 53
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
10 G
CHF 101.00
50 G
CHF 404.00
100 G
CHF 594.00
CHF 101.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C34H24N6Na4O14S4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
960.81
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
206-242-5
MDL number:
Colour Index Number:
23860
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Evans-Blau, Dye content ≥75 %
form
powder
composition
Dye content, ≥75%
technique(s)
titration: suitable
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].Cc1cc(ccc1\N=N\c2ccc3c(cc(c(N)c3c2O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)-c4ccc(\N=N\c5ccc6c(cc(c(N)c6c5O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)c(C)c4
InChI
1S/C34H28N6O14S4.4Na/c1-15-11-17(3-7-21(15)37-39-23-9-5-19-25(55(43,44)45)13-27(57(49,50)51)31(35)29(19)33(23)41)18-4-8-22(16(2)12-18)38-40-24-10-6-20-26(56(46,47)48)14-28(58(52,53)54)32(36)30(20)34(24)42;;;;/h3-14,41-42H,35-36H2,1-2H3,(H,43,44,45)(H,46,47,48)(H,49,50,51)(H,52,53,54);;;;/q;4*+1/p-4/b39-37+,40-38+;;;;
InChI key
ATNOAWAQFYGAOY-GPTZEZBUSA-J
Gene Information
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
302643B0149C8679
Evans Blue Dye content ≥75 %
E2129
Evans Blue
Trypan Blue ≥80% (HPLC), Dye content 60 %
302643
Trypan Blue
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
composition
Dye content, ≥75%
composition
Dye content, 60%
composition
Dye content, ~50%
composition
Dye content, ~80%
General description
Evans-Blau (EB) C.I. 23860 ist ein synthetischer Bis-Azofarbstoff, der auch als T-1824 und Direct Blue-53 bekannt ist. EB-Farbstoff mit besserer Wasserlöslichkeit und einer starken Affinität für Serumalbumin, was ihn zu einem Tracer für Proteine mit hoher Molekülmasse macht.
Application
Evans-Blau ist eine bekannte Vitalfärbung für Anwendungen in der Histologie und Fluoreszenzmikroskopie. Evans-Blau wird auch zum Prüfen der Zellviabilität und zum Untersuchen der Permeabilität der Blut-Hirn-Schranke eingesetzt. Zu den weiteren Anwendungen zählen das Aufzeigen von spezifischen pituitären Zelltypen, die selektive Färbung von neutrophilen Plasmamembranen und in der Fluoreszenzmikroskopie als Quencher, um unerwünschte Autofluoreszenz zu unterdrücken.
Biochem/physiol Actions
Evans-Blau ist ein nicht-durchdringender Farbstoff. Bei geschädigter Plasmamembran dringt der Farbstoff in Zytoplasma und Nukleus ein und färbt sie blau. Evans-Blau wird zur Überprüfung der Zellviabilität verwendet. Es wird ebenfalls für die Erforschung der Permeabilität der Blut-Hirn-Schranke (BHS) genutzt. Der Farbstoff bindet an Albumin und zeigt so einen BHS-Zusammenbruch gegenüber Proteinen an.
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 1B
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
CO2 is the main inorganic C species entering photosynthetically active leaf protoplasts of the freshwater macrophyte Ranunculus penicillatus ssp. pseudofluitans.
Plant, Cell and Environment, 22, 1019-1026 (1999)
Peterson RL, et al.
Teaching Plant Anatomy Through Creative Laboratory Exercises (2008)
Yulian Zhou et al.
The Journal of clinical investigation, 124(9), 3825-3846 (2014-08-02)
Canonical WNT signaling is required for proper vascularization of the CNS during embryonic development. Here, we used mice with targeted mutations in genes encoding canonical WNT pathway members to evaluate the exact contribution of these components in CNS vascular development
Pilhan Kim et al.
Nature methods, 7(4), 303-305 (2010-03-17)
In vivo imaging of small animals offers several possibilities for studying normal and disease biology, but visualizing organs with single-cell resolution is challenging. We describe rotational side-view confocal endomicroscopy, which enables cellular imaging of gastrointestinal and respiratory tracts in mice
Brian P Eliceiri et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 686, 371-378 (2010-11-18)
The blood-brain barrier (BBB) is a monolayer of endothelial cells that is regulated by the proximity of a unique basement membrane and a tightly controlled molecular interaction between specialized subsets of cells including pericytes, astrocytes, and neurons. Working together, these
Global Trade Item Number
SKUGTIN
E2129-50G04061835347612
E2129-10G04061835347605
E2129-100G04061835347599
Questions
1–10 of 12 Questions  
  1. I am making a 0.5% w/v solution of Evans blue with distilled water. I am wearing a fit tested N95 and dissolving under a fume hood. Once my solution is made, can I prepare slides in a well ventilated lab, or is it suggested to do all work under the hood? 
    1 answer
    1. The Safety Data Sheet does state Evans Blue is a Category 1B carcinogen. In another section of the SDS there is a statement to seek approval for use. This would mean you should consult with your Safety Department about proper handling procedures. Dyes in solution pose less risk than if weighing out the dry dye to prepare staining solution. At a minimum, wear gloves, a lab coat and eye protection. The decision to wear a respirator should be made based on individual risk assessment.
      Helpful?
  2. What amount  and concentration should I use Evans-Blaun injecting it into the ear skin of a mouse to see Evans-Blue in the draining Lymphnodes afterwards?
    1 answer
    1. This product has not been tested for any specific application, including in vivo use. Suitability would have to be determined experimentally by the end user. Historical information suggests that a concentration of 0.5% Evans Blue in PBS at pH 7.4 has been used successfully in staining tissue sections. This concentration may also be effective starting point for in vivo applications. Please refer to available literature for additional information.
      Helpful?
  3. What is the stability of the E2129 solution once prepared?
    1 answer
    1. The stability of the solution will depend on whether the solutions are sterile filtered or contaminated through routine use. It's recommended to store the solutions in the dark at 2-8°C.
      Helpful?
  4. How to prepare a stock 1% solution using E2129, and is ther any guidance on its use?
    1 answer
    1. A 0.5% solution of Evans Blue in PBS, pH 7.4. Product P3813 should be used as the PBS, which will serve as the stock solution. For use, 3-4 drops should be added to 100 mL of PBS P3813. This should be used as the final rinse with a 5-minute wash. After rinsing briefly, coverslip the sample.
      Helpful?
  5. Should Evans Blue solutions for fluorescent assays be aged or cured for 7 days before use?
    1 answer
    1. While some dyes require aging before use, there is no indication that Evans Blue solutions need to be aged or cured before use.
      Helpful?
  6. How do I dilute 80% purity evans blue powder into a 2% solution with normal saline?
    1 answer
    1. This product is soluble in water at 60 mg/mL. For typical laboratory staining applications, a 1X PBS solution is also commonly used. Solubility in normal saline has not been evaluated, but rates are expected to be similar. A 2% solution would be 20 mg/mL. The dye content is lot-specific and reported in the Certificate of Analysis. Please see the link below to access a sample or batch-specific Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/e2129#product-documentation
      Helpful?
  7. What is the shelf life of Product E2129, Evans Blue?
    1 answer
    1. This product has a retest date of 4 years.  This information can be found on the Certificate of Analysis.
      Helpful?
  8. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  9. Can Evans Blue, Product E2129, be used as a counterstain for FITC?
    1 answer
    1. This product can be used as a counterstain in immunohistochemistry when using FITC. After staining for immunofluorescence, dip sections in a 0.1% (w/v) in water solution of Evans Blue for 5-10 minutes. Rinse well in fresh PBS or water before coverslipping. Reference: Immunocytochemistry, Theory and Practice, p. 82 (1988).
      Helpful?
  10. How should Product E2129, Evans Blue, be dissolved?
    1 answer
    1. This product is soluble in water, alcohol, acids and alkalies.
      Helpful?
1–10 of 12 Questions  