Merck
F1757
Sigma-Aldrich
Fumarase aus Schweineherz
ammonium sulfate suspension, ≥300 units/mg protein (biuret)
Synonym(e):
L-Malat-Hydrolyase, Fumarathydratase
About This Item
CAS-Nummer:
EC-Nummer:
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
NACRES:
NA.54
Form
ammonium sulfate suspension
Spezifische Aktivität
≥300 units/mg protein (biuret)
Fremdaktivität
malic dehydrogenase ≤0.1%
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Fumarase (FH beim Menschen) ist ein bekanntes Enzym des Tricarbonsäurezyklus, das sowohl im Zytoplasma als auch in den Mitochondrien aller Eukaryoten vorkommt.
Fumarase ist auf dem menschlichen Chromosom 1q43 lokalisiert. Fumarase besteht aus den drei Domänen D1, D2 und D3 und gehört zur Klasse II der Fumarase-Familie.
Anwendung
Fumarase aus Schweineherz wird wie folgt verwendet:
  • als Positivkontrolle im Isocitrat-Dehydrogenase- und α-Ketoglutarat-Dehydrogenase-Assay
  • für Stabilitätstests mit immobilisierten Enzymen
  • bei Fumarat-Hydratase-Tests in menschlichen Lungenkarzinomzellen (A549)
Fumarase wird als Proteinkalibrierungsstandard bei der Aufreinigung von intakter DNA-Polymerase alpha / Primase aus Mäusezellen verwendet.
Biochem./physiol. Wirkung
Fumarase ist für die Regulierung des zellulären Stoffwechsels unerlässlich. Fumarase löst eine Funktion zum Schutz vor durch Infrarotstrahlung induzierten Doppelstrangbrüchen (DSB) aus. Funktionsverlust-Mutationen im Fumarase-Gen werden mit dem hereditären Leiomyomatose- und Nierenzellkrebs-Syndrom (HLRCC-Syndrom) in Verbindung gebracht.
Fumarase katalysiert die reversible Hydratisierung von Fumarat zu Malat. In seiner mitochondrialen Form ist Fumarat am Krebs-Zyklus beteiligt, während die zytosolische Form am Aminosäurestoffwechsel beteiligt ist.
Einheitendefinition
Eine Einheit wandelt pro Minute 1,0 μmol L-Malat bei 25 °C und einem pH-Wert von 7,6 in Fumarat um.
Physikalische Form
Suspension in 3,2 M (NH4)2SO4, 0,05 M KH2PO4, pH 7,5, 0,014 M 2-Mercaptoethanol
Angaben zur Herstellung
Isoliert mit der Methode von Beeckmans, S., und Kanarek, L., Eur. J. Biochem., 78, 437 (1977). Affinitätsgereinigt.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Fumarase Deficiency: A Safe and Potentially Disease Modifying Effect of High Fat/Low Carbohydrate Diet
Ryder B, et al.
JIMD Reports, 40(3), 77?83-77?83 (2018)
Study of an enzyme membrane reactor with immobilized fumarase for production of L-malic acid
Giorno L, et al.
Biotechnology and Bioengineering, 72(1), 77-84 (2001)
Fumarase: a paradigm of dual targeting and dual localized functions
Yogev O, et al.
FEBS Journal, 278(22), 4230-4242 (2011)
Identification of the catalytic mechanism and estimation of kinetic parameters for fumarase
Mescam M, et al.
The Journal of Biological Chemistry, jbc-M110 (2011)
Intact DNA Polymerase a/Primase from Mouse Cells
Journal of Biochemistry, 264, 19407-19415 (1989)
Artikel
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions
Protokolle
Enzymatic Assay of Fumarase