M5257
Apfelsäure-Dehydrogenase (Oxalacetat-decarboxylierend) aus Hühnerleber
ammonium sulfate suspension, 10-30 units/mg protein (modified Warburg-Christian)
Synonym(e):
‘Malic Enzyme’
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
chicken liver
Form
ammonium sulfate suspension
Spezifische Aktivität
10-30 units/mg protein (modified Warburg-Christian)
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Einheitendefinition
Physikalische Form
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions