EP5920748009
Adapter for Eppendorf® S-4x Universal Large Rotor
capacity, 7 x 50 mL conical tubes, pack of 2
Größe auswählen
CHF 369.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 369.00
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
capacity 7 x 50 mL conical tubes
Holds 50 mL tubes
Verpackung
pack of 2
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5920748009 (Global)
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with Universal-Large bucket
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)