EP5920744003
Adapter for Eppendorf® S-4x Universal Large Rotor
capacity, 1 x 500 mL Corning® bottle, pack of 2
Größe auswählen
CHF 351.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 351.00
Empfohlene Produkte
Materialien
conical bottom
Leistungsmerkmale
capacity 1 x 500 mL Corning® bottle
Holds 500 mL bottles
Verpackung
pack of 2
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5920744003 (Global)
Parameter
4,200 × g max. RCF
Methode(n)
centrifugation: suitable
Höhe
160 mm
Durchmesser
98 mm
Kompatibilität
for use with Universal-Large bucket
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)