Merck
CLS431123
Corning® großvolumige Zentrifugenröhrchen
500 mL centrifuge tubes, polypropylene, w/ plug seal cap, sterile, 36/cs
Synonym(e):
Corning® large volume centrifuge tubes, 500 mL centrifuge tubes, 500 ml centrifuge tubes, centrifuge tubes, large volume centrifuge tubes, polypropylene centrifuge tubes
Größe auswählen
6 EA
CHF 86.70
36 EA
CHF 372.00
CHF 86.70
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
6 EA
CHF 86.70
36 EA
CHF 372.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121703
NACRES:
NB.11
CHF 86.70
Check Cart for Availability
Materialien
cap (plugseal)
conical bottom tube
polypropylene
Sterilität
sterile (non-pyrogenic)
Leistungsmerkmale
RCF 6000 × g
disposable
graduations 25 ‑ 500 mL
Verpackung
case of 36
pack of 6
Hersteller/Markenname
Corning 431123
Parameter
6000 × g max. RCF
Kapazität
500 mL
Röhrchen AD
3.76 in.
Farbe
natural
Fitting
cap (Plug Seal)
Eignung
suitable for (applications requiring large volume centrifugation)
Allgemeine Beschreibung
Diese Polypropylen-Zentrifugenröhrchen sind ideal geeignet für Anwendungen, bei denen große Mengen zentrifugiert werden müssen. Maximale Zentrifugalkraft ist 6.000 x g. Polyetherimid-Stützpolster bieten während des Zentrifugierens die nötige Unterstützung, um ein Umstürzen dieser großvolumigen Behälter zu vermeiden.
Mit diesem Produkt müssen Stützpolster verwendet werden, falls nicht die Zentrifuge über V-förmige Halterungen verfügt.
Corning 500 mL polypropylene (PP) centrifuge tubes are ideal for applications requiring large volume centrifugation.
  • Support cushions (Catalog No. CLS431124 for 500 mL centrifuge tubes) must be used with this product unless the centrifuge rotor has appropriate V-bottom cushions
  • High Density Polyethylene plug seal caps
  • Maximum RCF of 6,000 x g
  • Tubes are sterile and certified nonpyrogenic
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Empfehlung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)